Läs mer
WTW™ MultiLine™ Multi 3620 IDS Bärbar multiparametermätare, set C
Beskrivning
- Två kanaler och fyra parametrar för flera mätuppgifter samtidigt
- Galvanisk isolering av sensoringångarna förhindrar störningar av mätsignalen
- Trådlöst redo för valfri användning med trådlösa moduler tillsammans med IDS plugghuvudsensorer för att vara oberoende av kablar för mätning på obekväma ställen
- Batteri- eller nätström för användning på fältet eller i labbet
- Dataöverföring via USB sticka eller via USB förbindelse
- Färggrafisk display erbjuder uppmätta värden samt ytterligare information som sensorposition, CMC och QSC
- Spårbarheten av individuella mätvärden kan stödjas genom att aktivera funktionen för användaradministration
- Inkluderar MultiLab™ Importör att importera data via Excel™ och MultiLab™ Användare (användaradministration)
Specifikationer
Specifikationer
| Utgångar | Mini-USB-B, USB-A |
| Visningstyp | LCD-grafik, bakgrundsbelyst |
| Mätlägen | pH, ORP, Upplöst syre, Grumlighet |
| Inkluderar | Mätare, med SenTix™ 940 och TetraCon™ 925 elektroder |
| Modell | Multi 3620 Set C |
| Strömförsörjning | Strömförsörjning med brett utbud, 4 x 1,2 V NiMH-batteri eller via Mini USB-B |
| Produkttyp | Bärbar multiparametermätare |
| Räckvidd | Beroende på respektive IDS sensor |