Läs mer
WTW™ MultiLine™ Multi 3620 IDS Bärbar mätare med flera parametrar
Beschreibung
- Trådlöst redo
- Samtidig visning av alla uppmätta värden
- Digital sensorigenkänning
- Två galvaniskt isolerade mätingångar
- Dubbel– 2 kanaler, 4 parametrar
- Galvanisk isolering av sensoringångarna förhindrar störningar av mätsignaler
- Använd de nya trådlösa modulerna tillsammans med nya IDS koppla in huvudsensorer, vara oberoende av kablar och mäta även på svåråtkomliga platser
- Effektivt batteri eller nätförsörjning, du kommer att kunna mäta kostnadseffektivt i fält och i labbet
- Dataöverföringen sker antingen via USB sticka eller via en USB anslutning direkt till en dator
- Färggrafisk display erbjuder uppmätta värden samt ytterligare information som sensorposition, CMC och QSC
- Spårbarheten av de individuella mätvärdena kan stödjas genom att aktivera användaradministrationen
Spezifikation
Spezifikation
| Kanaler | 2 |
| Visningstyp | LCD färggrafik, bakgrundsbelyst |
| IP-betyg | IP67 |
| Inkluderar | Uppsättning, SenTix 940-3, FDO 925-3 , TetraCon 925-3 |
| Minne | Manuell 500 / 10000 automatisk |
| Modell | MultiLine™ Multi 3620 IDS Bärbar mätare med flera parametrar, set G |
| Strömförsörjning | Strömförsörjning med brett utbud, 4x 1,2 V NiMH-batteri eller via Mini USB-B |
| Produkttyp | Multiparametermätare med kit |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?