Läs mer
WTW™ MultiLine™ Multi 3620 IDS Bärbar mätare med flera parametrar
Produktkod. 15568595
Change view
Produkttyp:
Multiparametermätare med kit
Multiprametermeter
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15568595 Multiprametermeter Varje
15520476 Multiparametermätare med kit Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15568595 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 2FD560
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
View all promotions
I lager
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Lös flera mätuppgifter samtidigt och spara tid och kostnader. WTW™ MultiLine™ Multi 3620 IDS Bärbara mätare med flera parametrar har två universella mätkanaler för att mäta pH, ORP, löst syre och/eller grumlighet samtidigt.
  • Trådlöst redo
  • Samtidig visning av alla uppmätta värden
  • Digital sensorigenkänning
  • Två galvaniskt isolerade mätingångar
  • Dubbel– 2 kanaler, 4 parametrar
  • Galvanisk isolering av sensoringångarna förhindrar störningar av mätsignaler
  • Använd de nya trådlösa modulerna tillsammans med nya IDS koppla in huvudsensorer, vara oberoende av kablar och mäta även på svåråtkomliga platser
  • Effektivt batteri eller nätförsörjning, du kommer att kunna mäta kostnadseffektivt i fält och i labbet
  • Dataöverföringen sker antingen via USB sticka eller via en USB anslutning direkt till en dator
  • Färggrafisk display erbjuder uppmätta värden samt ytterligare information som sensorposition, CMC och QSC
  • Spårbarheten av de individuella mätvärdena kan stödjas genom att aktivera användaradministrationen
Leveransen inkluderar MultiLab™ Importör att importera data via Excel™ samt MultiLab™ Användare (användaradministration).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kanaler 2
Visningstyp LCD färggrafik, bakgrundsbelyst
IP-betyg IP67
Inkluderar IDS Endast bärbar mätare med flera parametrar
Minne Manuell 500 / 10000 automatisk
Modell MultiLine™ Multi 3620 IDS Bärbar mätare med flera parametrar
Strömförsörjning Strömförsörjning med brett utbud, 4x 1,2 V NiMH-batteri eller via Mini USB-B
Produkttyp Multiprametermeter