Läs mer
WTW™ MultiLine™ Multi 3620 IDS Bärbar mätare med flera parametrar
Produkttyp:
Multiparameter Meter with Kit
Multiprameter Meter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Trådlöst redo
- Samtidig visning av alla uppmätta värden
- Digital sensorigenkänning
- Två galvaniskt isolerade mätingångar
- Dubbel– 2 kanaler, 4 parametrar
- Galvanisk isolering av sensoringångarna förhindrar störningar av mätsignaler
- Använd de nya trådlösa modulerna tillsammans med nya IDS koppla in huvudsensorer, vara oberoende av kablar och mäta även på svåråtkomliga platser
- Effektivt batteri eller nätförsörjning, du kommer att kunna mäta kostnadseffektivt i fält och i labbet
- Dataöverföringen sker antingen via USB sticka eller via en USB anslutning direkt till en dator
- Färggrafisk display erbjuder uppmätta värden samt ytterligare information som sensorposition, CMC och QSC
- Spårbarheten av de individuella mätvärdena kan stödjas genom att aktivera användaradministrationen
Specifikationer
Specifikationer
| Kanaler | 2 |
| Visningstyp | LCD färggrafik, bakgrundsbelyst |
| IP-betyg | IP67 |
| Inkluderar | IDS Endast bärbar mätare med flera parametrar |
| Minne | Manuell 500 / 10000 automatisk |
| Modell | MultiLine™ Multi 3620 IDS Bärbar mätare med flera parametrar |
| Strömförsörjning | Strömförsörjning med brett utbud, 4x 1,2 V NiMH-batteri eller via Mini USB-B |
| Produkttyp | Multiprameter Meter |