Läs mer
WTW™ MultiLine™ Multi 3630 IDS bärbar multiparametermätare
Beskrivning
- Tre kanaler, fyra parametrar
- Tre mätkanaler, fri kombination för samma eller olika parametrar
- För samtidig multiparametermätning utan kompromisser
- Använd även de trådlösa modulerna tillsammans med de nya IDS-kontakthuvudsensorerna för att vara oberoende av kablar och mäta bekvämt på svåråtkomliga platser
- Tillåter drift med de digitala flerparametersonderna MPP 910 IDS och MPP 930 IDS
- Färgstark grafisk display och två USB-portar
- Batterierna kan laddas direkt i enheten
- Arkivering av användaradministration kan också användas alternativt för att markera mätpunkter
- 10 000 datauppsättningar inkluderar upp till tre huvudparametrar, tre temperaturvärden samt vattendjupet om du använder sond för djupmätning
Specifikationer
Specifikationer
| Utgångar | Multi 3630 IDS SET F |
| Alternativ för bakgrundsbelysning | Ja |
| Kanaler | 3 |
| Procent mättnadsområde (polarografisk DO) | Multi 3630 IDS SET KS2 |
| Inkluderar | Grundmätarenhet endast med strömförsörjning och USB-kabel |
| Minne | Manuell: 500 poster ; Automatiskt: 10 000 poster |
| Modell | Multi 3630 IDS |
| Strömförsörjning | Strömförsörjning med brett spänningsområde: 4 x 1,2 V NiMH-batterier eller via Mini USB-B. |
| Produkttyp | Bärbar multiparametermätare |