Läs mer
Hanna Instruments™ Multiparameter Benchtop Photometer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Multiparameter Benchtop Photometer |
| Visningstyp | LCD |
| Anslutningstyp | USB |
| Höjd (metrisk) | 110 mm |
| Längd (metrisk) | 235 mm |
| Ljuskälla | Up to 5 tungsten lamps with different narrow band interference filters |
| Vikt (metrisk) | 0.9 kg |
| Bredd (metrisk) | 200 mm |