Läs mer
Hanna Instruments™ Multiparameter Photometer
För användning med (applikation):
Avloppsvattenanalys
Vattenbruk
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Multiparameter Photometer |
| Visningstyp | LCD |
| Anslutningstyp | USB |
| För användning med (applikation) | Avloppsvattenanalys |
| Spänning | 115/230 VAC |
| Höjd (metrisk) | 110 mm |
| Längd (metrisk) | 235 mm |
| Ljuskälla | Tungsten lamps with different narrow band interference filters |
| Vikt (metrisk) | 0.9 kg |
| Bredd (metrisk) | 200 mm |