Läs mer
Multipette™ E3 enkelkanalerpipett
Produktkod. 15461920 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Inkluderar:
laddningsadapter, 2 kombispetsar avancerade™ sortimentsförpackningar
laddningsställ, 2 kombispetsar avancerade™ sortimentsförpackningar
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15461920 laddningsställ, 2 kombispetsar avancerade™ sortimentsförpackningar 1 uppsättning
15421920 laddningsadapter, 2 kombispetsar avancerade™ sortimentsförpackningar 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15461920 Leverantör Eppendorf Leverantörsnummer 4987000371
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10880.00 SEK
    9890.00 SEK / 1 uppsättningar
    Save 990.00 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Dispensera enkelt och exakt med Multipette™ E3 elektronisk multidispenserpipett. I kombination med kombispetsar™ avancerade spetsar - Eppendorf Quality, kombispetsar™ avancerade spetsar - datorR clean, kombispetsar™ avancerade spetsar - Forensic DNA Grade, kombispetsar™ avancerade spetsar - Biopur™ och ViscoTip™ .
Dispenserar och pipetterar vilken vätska som helst oavsatst viskositet samtidigt som de högsta standarderna för exakta resultat upprätthålls. Eppendorf™ Multipette™ E3 Single Channel Pipet ger full volymkontroll, förbättrad noggrannhet och reproducerbarhet samtidigt som den minskar fysisk belastning under användning.
Skapar ett mångsidigt dispenseringssystem som fungerar enligt den positiva förskjutningsprincipen och som därför kan pipettera vilken vätska som helst samtidigt som de högsta standarderna för exakta resultat bibehålls.
  • Höghastighetsdispensering med motoriserad kolv
  • Automatisk kombispets™ avancerad™ spetsar igenkänning
  • Utkast med en knappspets
  • Volymintervall från 1 μl till 50 ml
  • Litumjonbatteri
  • Upplyst display
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batterityp litiumjon
Kompatibla tips kombispetsar avancerade™ , Eppendorf Quality™ , datorR clean, Eppendorf Biopur™
För användning med Kombispets™
Antal kanaler 1
Typ Flytande dispenser
Volym (metrisk) 1 till 50 ml
Visa Upplyst färg
Inkluderar laddningsställ, 2 kombispetsar avancerade™ sortimentsförpackningar
Antal hastigheter 8