Läs mer
Multipette™ E3 enkelkanalerpipett
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-6911009 Handla allt Eppendorf Produkter
Inkluderar:
laddningsadapter, 2 kombispetsar avancerade™ sortimentsförpackningar
laddningsställ, 2 kombispetsar avancerade™ sortimentsförpackningar
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15421920
Brand: Eppendorf 4987000010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dispensera enkelt och exakt med Multipette™ E3 elektronisk multidispenserpipett. I kombination med kombispetsar™ avancerade spetsar - Eppendorf Quality, kombispetsar™ avancerade spetsar - datorR clean, kombispetsar™ avancerade spetsar - Forensic DNA Grade, kombispetsar™ avancerade spetsar - Biopur™ och ViscoTip™ .
Dispenserar och pipetterar vilken vätska som helst oavsatst viskositet samtidigt som de högsta standarderna för exakta resultat upprätthålls. Eppendorf™ Multipette™ E3 Single Channel Pipet ger full volymkontroll, förbättrad noggrannhet och reproducerbarhet samtidigt som den minskar fysisk belastning under användning.
Skapar ett mångsidigt dispenseringssystem som fungerar enligt den positiva förskjutningsprincipen och som därför kan pipettera vilken vätska som helst samtidigt som de högsta standarderna för exakta resultat bibehålls.
  • Höghastighetsdispensering med motoriserad kolv
  • Automatisk kombispets™ avancerad™ spetsar igenkänning
  • Utkast med en knappspets
  • Volymintervall från 1 μl till 50 ml
  • Litumjonbatteri
  • Upplyst display
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batterityp litiumjon
Kompatibla tips kombispetsar avancerade™ , Eppendorf Quality™ , datorR clean, Eppendorf Biopur™
För användning med Kombispets™
Antal kanaler 1
Typ Flytande dispenser
Volym (metrisk) 1 till 50 ml
Visa Upplyst färg
Inkluderar laddningsadapter, 2 kombispetsar avancerade™ sortimentsförpackningar
Antal hastigheter 8