Beskrivning
Ger dispensering med hög precision oavsatst vätskans fysikaliska egenskaper. Eppendorf™ Multipette™ E3x Single Channel Pipet tillåter enhandsmanövrering och kontaktfri spetsutkastning.
Skapar ett mångsidigt dispenseringssystem som fungerar enligt den positiva förskjutningsprincipen och som därför kan pipettera vilken vätska som helst samtidigt som de högsta standarderna för exakta resultat bibehålls.
- Full volymkontroll, förbättrad noggrannhet och reproducerbarhet samtidigt som den fysiska belastningen minskar under användning.
- Höghastighetsdispensering med motoriserad kolv
- Automatisk kombispets™ avancerad™ spetsar igenkänning
- Utkast med en knappspets
- Volymintervall från 1 μl till 50 ml
- Litumjonbatteri
- Upplyst display
- Automatisk utmatning
- Aspirera (pipettera supernatanter)
- Titrera
- Sekventiell dispensering
- Kombinerat aspirations- och dispenseringsläge
Specifikationer
Specifikationer
| Batterityp | litiumjon |
| Kompatibla tips | kombispetsar avancerade™ , Eppendorf Quality™ , datorR clean, Eppendorf Biopur™ |
| För användning med | Kombispets™ |
| Antal kanaler | 1 |
| Typ | Flytande dispenser |
| Volym (metrisk) | 1 till 50 ml |
| Visa | Upplyst färg |
| Inkluderar | laddningsadapter, 2 kombispetsar avancerade™ sortimentsförpackningar |
| Antal hastigheter | 8 |