Läs mer
Multipette™ E3x enkelkanalerpipett
Produktkod. 15471920 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Inkluderar:
laddningsadapter, 2 kombispetsar avancerade™ sortimentsförpackningar
laddningsställ, 2 kombispetsar avancerade™ sortimentsförpackningar
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15471920 laddningsställ, 2 kombispetsar avancerade™ sortimentsförpackningar 1 uppsättning
15431920 laddningsadapter, 2 kombispetsar avancerade™ sortimentsförpackningar 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15471920 Leverantör Eppendorf Leverantörsnummer 4987000380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13310.00 SEK
    12877.24 SEK / 1 uppsättningar
    Save 432.76 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Ger dispensering med hög precision oavsatst vätskans fysikaliska egenskaper. Eppendorf™ Multipette™ E3x Single Channel Pipet tillåter enhandsmanövrering och kontaktfri spetsutkastning.
Skapar ett mångsidigt dispenseringssystem som fungerar enligt den positiva förskjutningsprincipen och som därför kan pipettera vilken vätska som helst samtidigt som de högsta standarderna för exakta resultat bibehålls.
  • Full volymkontroll, förbättrad noggrannhet och reproducerbarhet samtidigt som den fysiska belastningen minskar under användning.
  • Höghastighetsdispensering med motoriserad kolv
  • Automatisk kombispets™ avancerad™ spetsar igenkänning
  • Utkast med en knappspets
  • Volymintervall från 1 μl till 50 ml
  • Litumjonbatteri
  • Upplyst display
  • Automatisk utmatning
  • Aspirera (pipettera supernatanter)
  • Titrera
  • Sekventiell dispensering
  • Kombinerat aspirations- och dispenseringsläge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batterityp litiumjon
Kompatibla tips kombispetsar avancerade™ , Eppendorf Quality™ , datorR clean, Eppendorf Biopur™
Antal kanaler 1
Typ Flytande dispenser
Volym (metrisk) 1 till 50 ml
Visa Upplyst färg
Inkluderar laddningsställ, 2 kombispetsar avancerade™ sortimentsförpackningar
Antal hastigheter 8