Läs mer
Eppendorf™ Multipette™ M4 Dispenser med hållare
Produktkod. 15191093 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15191093 10 ml Varje
1 options
Produktkod. 15191093 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 4982000012
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Använd denna pipett för viskösa eller skummande lösningar och vätskor med högt ångtryck genom positiv förskjutningsprincip. Eppendorf™ Multipette™ M4 Dispenser med hållare är det perfekta instrumentet för att slutföra långa pipetteringsserier.
  • Även trögflytande eller flyktiga vätskor som är svåra att pipettera är ingen match för Multipette M4 .De Combitips advanced™ är gjorda för att slutföra systemet. Hermetiskt förslutna erbjuder de en hög säkerhetsnivå för hantering av smittsamma, giftiga eller radioaktiva vätskor.
  • Repetitiva doseringslägen minskar antalet rörelser genom att låta användaren fylla spetsen en gång och dispensera upp till 100 gånger utan påfyllning
  • Automatisk Combitip igenkänning eliminerar tidskrävande volymberäkningar
  • Brett doseringsområde: 1 μL till 10mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE IVD
Kompatibla tips Combitips
För användning med Kombispets™
Produktlinje Multipette M4
Typ Multipette M4 Dispenser med hållare
Volym (metrisk) 10 ml
Visa Ja
För användning med (utrustning) Combitips
Kvantitet 1 vardera
Garanti 2 år