Läs mer
Eppendorf™ Repeater™ M4 Startpaket
Produktkod. 15101103 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 till 10 000μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15101103 1 till 10 000μ L Varje
1 options
Produktkod. 15101103 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 4982000314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6265.00 SEK
    5574.45 SEK / Paket med 1
    Save 690.55 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-10-2026
Lägg i varukorgen
Använd denna dispenser för exakt och exakt dispensering av viskösa lösningar, kontamineringsfri dispensering av giftiga, radioaktiva och andra farliga vätskor. Eppendorf™ Repeater™ M4 Startpaketet är idealiskt för repetitiv dispensering av volymer i långa serier som tub- eller tallrikfyllning.
  • Inkluderar Combitip Rack och Combitip Sortiment Pack
  • Dispenserar volymer med hjälp av positiv förskjutningsprincip. Vätska dispenseras direkt utan luftkudde, vilket säkerställer rätt volym oavsett vätskans densitet, viskositet och flyktighet
  • Repetitiva doseringslägen minskar antalet rörelser genom att låta användaren fylla spetsen en gång och dispensera upp till 100 gånger utan påfyllning
  • Automatisk Combitip igenkänning eliminerar tidskrävande volymberäkningar
  • Brett doseringsområde: 1 till 10 ml
  • Stressfritt arbete via integrerad stegräknare: dispenseringsprocedurer kan fortsätta utan fel efter ett avbrott eller distraktion
  • Central Combitip ejektor: helt tömd Combitip kan enkelt matas ut med en hand
  • Perfekt för viskösa eller skummande lösningar och vätskor med högt ångtryck genom positiv förskjutningsprincip
  • Säker hantering av giftigt, radioaktivt eller smittsamt material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Kombispets™
Antal kanaler 1
Programmerbarhet Ja
Typ Multipette M4 Startpaket
Volym (metrisk) 1 till 10 000μ L
För användning med (applikation) Exakt och exakt dispensering av viskösa lösningar, Kontamineringsfri dispensering av giftiga, radioaktiva och andra farliga vätskor
Kvantitet 1 vardera