Läs mer
Scientific Industries MultiPlate Genie
Produktkod. 17886137 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Ingen plugg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp
17886137 Ingen plugg
17876137 EU-kontakt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17886137 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer SI4101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MultiPlate Genie är en helt programmerbar mikroplattskakare för upp till 8 plattor som ger konsekvent mixning i varje brunn.
  • Digital höghastighetsvirvelblandningsmikroplattor hanterar upp till 4 mikroplattor (eller upp till 8 plattor med tillbehörsfacket som tillval)
  • Kombinerad hastighet och 1 mm omloppsbana ger jämn brunn till brunn och platta till platta enhetlighet, även i 384-brunnars plattor
  • Med programmerbar hastighet, tid och kontinuerlig eller pulstid, är den idealisk för att uppnå exakta och repeterbara resultat
  • Pulsfunktionen tillåter snabb pulsning eller tidsinställd ''på/av''-blandning för intervallblandning
  • Idealisk för användning vid PCR-beredning, digestion, pärlblandning, ELISA , EIA , och kolorimetriska analysapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 1 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 499 g
Hastighetsintervall 500 till 2800 rpm
Elektriska krav 230V, 50Hz
Spänning 230 V
Amperage 0,5 A
Rotation Orbital
Håller 4 mikroplattor
Produkttyp Skakapparat
Bärande kapacitet (engelska) 1.1 lb.
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp Ingen plugg
Frekvens 50 Hz
Djup (engelska) 15 tum
Djup (engelska) fack 13,3 tum
Djup (metriskt) 380 mm
Djup (metrisk) fack 338 mm
Höjd (engelska) 6 tum
Höjd (metrisk) 150 mm
Längd (engelska) 15 tum
Längd (metrisk) 380 mm
Bredd (engelska) 10 tum
Bredd (metrisk) 250 mm
Bredd (metrisk) Plattform 241 mm
Fraktvikt (engelska) 14.5 lb.
Fraktvikt (metrisk) 6.6 kg
Controllertyp Digitalt tangentbord
Beskrivning MultiPlate Genie, 230V utan kontakt
Modell MultiPlate Genie SI-4101
Visa Digital timer och hastighet
För användning med (applikation) PCR-beredning, digestion, pärlblandning, ELISA , EIA , och kolorimetriska analysapplikationer
För användning med (utrustning) Mikroplattor och mikroplattinsatser
Fuktighetsområde 0 °C till 38 °C (32 °F till 100 °F), 95 % Luftfuktighet Max
Inkluderar En bricka för 4 mikroplattor
Antal positioner 4
Timerintervall 0 till 99 minuter eller kontinuerlig
Garanti och serviceerbjudande 24 månader