Läs mer
Scientific Industries SI™ Flera prov startset
Produktkod. 15567325
Produktkod. 15567325
Brand: Scientific Industries SI™ 83041419
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håller proverna på plats under blandning. Scientific Industries SI™ Startset för flera prover innehåller en skuminsats för mikrorör och en skuminsats för mikroplattor som rymmer antingen 60 mikrorör eller en mikroplatta med standardfotavtryck.
För användning med Vortex-Genie 2 familj av blandare och Vortex-Genie Puls
  • 152 mm plattform
  • Mikrorörsskuminsats
  • Mikroplatta skuminsats
Specifikationer
För användning med (utrustning) Vortex-Genie 2 familj av blandare och Vortex-Genie Puls
Inkluderar
  • 1 Mikrorör Foam Insert - rymmer 60 mikrorör
  • 1 skuminsats för mikroplattor - rymmer 1 mikroplatta med standardfotavtryck
Kräver Plattformsfäste 15577315