Läs mer
Novus Biologicals™ Multiple Tumor Matched Tumor and Normal Tissue MicroArray
Handla allt Bio Techne Produkter
:
5 Slides
Specifikationer
Specifications
| Kvantitet | 5 Slides |
| Art | Human |
| För användning med (applikation) | Please bake slides at 60C for 30 minutes before use. |