Läs mer
Invitrogen™ Multiplexerad Proteomics™ Phosphoprotein Gel Stain Kits (med Pro-Q™ Diamant och SYPRO™ Ruby Gel fläckar)
Produktkod. 10788273
Change view
Kvantitet:
1 set, 1 L per färgämne
1 set, 200 ml per färgämne
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10788273 1 set, 1 L per färgämne Varje
10104722 1 set, 200 ml per färgämne Varje
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10788273
Brand: Invitrogen™ M33305
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Vår nya Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain ger en bekväm metod för att selektivt färga fosfoproteiner i akrylamidgeler, utan behov av blotting eller fosfoproteinspecifika antikroppar och western blot-analys.
Vår nya Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain ger en bekväm metod för att selektivt färga fosfoproteiner i akrylamidgeler, utan behov av blotting eller fosfoproteinspecifika antikroppar och western blot-analys. Detta reagens, i kombination med vår totala proteinfärgning, SYPRO Ruby Protein Gel Stain, blir en kraftfull kombination för kvantitativ proteomanalys.
Vår nya Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain ger en bekväm metod för att selektivt färga fosfoproteiner i akrylamidgeler, utan behov av blotting eller fosfoproteinspecifika antikroppar och western blot-analys. Detta reagens, i kombination med vår totala proteinfärgning, SYPRO Ruby Protein Gel Stain, blir en kraftfull kombination för kvantitativ proteomanalys. Detta bekväma Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain och SYPRO Ruby Protein Gel Stain Pack tillhandahåller varje fläck i 1-liters mängder (kat. nr. M-33305) eller i 200 ml mängder (kat. nr. M-33306).
Funktioner inkluderar:
Sensitive —Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain erbjuder detekteringsnivå ner till –1 16 ng fosfoprotein per band
Bekväm —selektivt färgning av fosfoproteiner i akrylamidgeler, utan behov av blotting eller fosfoproteinspecifika antikroppar och western blot-analys. SYPRO Ruby Gel Stain används därefter för total proteinfärgning och förenklar bestämningen av fosforyleringsnivån
Linjär signal kvantifiera —med lätthet som Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain och SYPRO Ruby Gel Stain uppvisar utmärkt linjäritet över tre storleksordningar, idealisk för kvantifiering
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain, 1 L
• SYPRO Ruby Protein Gel Stain, 1 L.
Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus.
Beskrivning Multiplexerad Proteomics™ Phosphoprotein Gel Stain Kit #1
Detekteringsplats In-Gel Detektion
Detektionsmetod fluorescens
Etikett eller färgämne SYPRO Rubin, Pro-Q Diamant
Kvantitet 1 set, 1 L per färgämne
Frakt skick Rumstemperatur
Målmolekyl Proteiner (fosfoproteiner)
Produktlinje PRO-Q , SYPRO
Produkttyp Phosphoprotein Gel Stain Kit