Läs mer
Invitrogen™ Multiplexerad Proteomics™ Phosphoprotein Gel Stain Kits (med Pro-Q™ Diamant och SYPRO™ Ruby Gel fläckar)
Beskrivning
Vår nya Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain ger en bekväm metod för att selektivt färga fosfoproteiner i akrylamidgeler, utan behov av blotting eller fosfoproteinspecifika antikroppar och western blot-analys. Detta reagens, i kombination med vår totala proteinfärgning, SYPRO Ruby Protein Gel Stain, blir en kraftfull kombination för kvantitativ proteomanalys.
Funktioner inkluderar:
• Sensitive —Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain erbjuder detekteringsnivå ner till –1 16 ng fosfoprotein per band
•Bekväm —selektivt färgning av fosfoproteiner i akrylamidgeler, utan behov av blotting eller fosfoproteinspecifika antikroppar och western blot-analys. SYPRO Ruby Gel Stain används därefter för total proteinfärgning och förenklar bestämningen av fosforyleringsnivån
•Linjär signal kvantifiera —med lätthet som Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain och SYPRO Ruby Gel Stain uppvisar utmärkt linjäritet över tre storleksordningar, idealisk för kvantifiering
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain, 1 L • SYPRO Ruby Protein Gel Stain, 1 L. Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Beskrivning | Multiplexerad Proteomics™ Phosphoprotein Gel Stain Kit #1 |
| Detekteringsplats | In-Gel Detektion |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Etikett eller färgämne | SYPRO Rubin, Pro-Q Diamant |
| Kvantitet | 1 set, 1 L per färgämne |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Målmolekyl | Proteiner (fosfoproteiner) |
| Produktlinje | PRO-Q , SYPRO |
| Produkttyp | Phosphoprotein Gel Stain Kit |