missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ansell Edmont™ Marigold™ Multiplus 40 Gloves

Produktkod. p-8394021
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 12910645

Brand: Ansell Edmont™ A169100

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Excellent resistance to many chemicals, including cutting oil and petrol, bases and acids. Excellent resistance to abrasion and tear. Fully coated in high performance PVC/nitrile. Reinforcement part made of cotton jersey molleton on palm, thumb and forefinger.

  • Fully coated in high performance PVC/nitrile
  • 100% cotton interlock liner on palm, thumb and forefinger
  • Resistance to abrasion and tearing
  • Superior plasticized plastoprene integral base coating, made of mix of resins and plasticizers with incorporated elastomers
  • Anatomical shape for increased dexterity and comfort
  • Ieal for tasks involving mechanical and chemical hazards: maintenance, cleaning, petrochemical plants, factories.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Beskrivning Not Anti-static, Not silicon-free
Beläggningsmaterial PVC
Färg Blue
Latexfri No
Material PVC
Produkttyp Industrial Gloves
Storlek 10
Handske manschettstil Gauntlet
Liner material Interlock cotton
Foder Color: Blue
Motståndskraftig mot Chemical and liquid protection
Serie Multiplus 40
Längd (engelska) 16 in.
Längd (metrisk) 401 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.