Läs mer
MP Biomedicals™ Multipurpose agaros
Produktkod. 11426960 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426960 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11426960 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 11AGAP0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1940.00 SEK
    1846.12 SEK / 100g
    Save 93.88 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Multipurpose Agarose är en mångsidig agaros med hög gelstyrka, speciellt designad för ett brett spektrum av molekylärbiologiska tekniker.
Specifikationer
CAS 9012-36-6
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Produkttyp Agarosegel