Beskrivning
- Förenkla förvaring och transport av dessa rengöringsdukar och spara tid tack vare deras lätta, portabla Handy Box.
- Optimera förbrukningen och minimera svinn av rengöringsdukar med funktionen att dosera en i taget.
- Få snabbt och enkelt tag på rengöringsdukar eftersom Handy Boxens stora öppning gör trasorna lättillgängliga.
- Förbättra hållbarheten i din verksamhet – våra förpackningar är gjorda av 100 % återvunna fibrer.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsduk |
| Längd (engelska) | 16,34 tum |
| Längd (metrisk) | 41.5 cm |
| Bredd (engelska) | 13,98 tum |
| Bredd (metrisk) | 35.5 cm |
| Färg | Vitt |
| Lager | 1-ply |