Läs mer
Gestigkeit Harry Multifunktionsvärmebad
Modell:
MU 85
MU 85/ER
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Luft-, vätske- eller sandbad
- Temperaturerna varierar mellan 60 °C och 600 °C.
- Badkarsbehållaren är gjord av högkvalitativt rostfritt stål med ett rostfritt rörformigt värmeelement. Det övre ytskiktet är emaljerat och basen är gjord av antingen plast eller rostfritt stål.
- Förordning:
- MU 85 kan regleras variabelt med en prestandakontroll mellan 10 - 100%.
- MU 85/ER har ytterligare inbyggda elektroniska reläbrytare och en valfri utgångsbussning för en kontakttermometer. Vid drift har kontakttermometern automatisk prioritet. Utan kontakttermometer fungerar MU 85/ER och MS 26/E på exakt samma sätt som Typ MU85 - med variabel styrning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Modell | MU 85 |
| Höjd (metrisk) | 280 mm |
| Diameter (metrisk) | 225 mm |
| Spänning | 230 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |