Läs mer
Gestigkeit Harry Multifunktionsvärmebad
Produktkod. 10567591
Modell:
MU 85
MU 85/ER
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10567591
Brand: Gestigkeit Harry MU85/E
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta multifunktionsvärmebad kan användas universellt som antingen ett luft-, vätske- eller sandbad för att värma många av de olika kärlen i laboratoriebruk, oavsett storlek eller material för temperaturer mellan 60 C °och 600 °C.
  • Luft-, vätske- eller sandbad
  • Temperaturerna varierar mellan 60 °C och 600 °C.
  • Badkarsbehållaren är gjord av högkvalitativt rostfritt stål med ett rostfritt rörformigt värmeelement. Det övre ytskiktet är emaljerat och basen är gjord av antingen plast eller rostfritt stål.
  • Förordning:
    • MU 85 kan regleras variabelt med en prestandakontroll mellan 10 - 100%.
    • MU 85/ER har ytterligare inbyggda elektroniska reläbrytare och en valfri utgångsbussning för en kontakttermometer. Vid drift har kontakttermometern automatisk prioritet. Utan kontakttermometer fungerar MU 85/ER och MS 26/E på exakt samma sätt som Typ MU85 - med variabel styrning.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 L
Modell MU 85/ER
Höjd (metrisk) 280 mm
Diameter (metrisk) 225 mm
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz