Läs mer
Brady™ Flerfunktionsetiketter i matt polyester för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17878734 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
0,5 x 1,5 tum
0,75 x 1,5 tum
2 x 1 tum
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
12,7 mm
19,05 mm
50,8 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) För användning med (utrustning) Höjd (metrisk)
17878734 0,5 x 1,5 tum M710, BMP71 12,7 mm
17898834 0,5 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 12,7 mm
17868914 0,75 x 1,5 tum M710, BMP71 19,05 mm
17828804 0,75 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 19,05 mm
17848734 2 x 1 tum M710, BMP71 50,8 mm
17858274 2 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 50,8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17878734 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.38 SEK
    746.78 SEK / Paket med 500
    Save 35.60 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
B-459 Polyester från Brady™ är designad för användning i applikationer som på ovansidan av kretskort och märkskyltar som använder streckkoder och grafik av hög kvalitet.
  • Matt vit polyester har ett permanent akryllim och kan tryckas med termotransfer
  • Hög motståndskraft mot de flesta kemikalier, oljor och vatten
  • UL godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till 100 °C (-40 F °till 212 °F)
  • Tillverkad av B-459 polyestermaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,0031 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.079 mm
Mått (L x B) 0,5 x 1,5 tum
Längd (engelska) 0,5 tum
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38.1 mm
Höjd (metrisk) 12,7 mm
Alternativt artikelnummer M7-29-459