Läs mer
Axygen™ MultiRack Rackade tips
Handla allt Axygen Scientific ProdukterBeskrivning
De Axygen MultiRack spetssystemet har konstruerats för att passa de flesta pipettorer på marknaden. Det är ett utbytbart komplett system som erbjuds i bulk-, rack-, filtrerings- och omladdningsförpackningsstilar för att möta olika behov i labbmiljön. De MultiRack spetssystemet erbjuder standard och utökade spetsar som täcker volymer från 1μ L till 1250μ L. För förpackningsstilar med rack och omlastning är spetsarna förladdade i lättladdade färgkodade däckinsatser. Med det mindre utrymmet och det återanvändbara stället använder detta system 30 % mindre plast, vilket minimerar miljöpåverkan. Den stapelbara designen sparar kritiskt bänkutrymme. Axygen MultiRack Tips System produkter tillverkas i USA och träffas ISO standarder. Alla tips är fria från detekterbart RNas, DNas, DNA och pyrogener. För mer information besök vår certifikatsida på www.corning.com/lifesciences.
Drag
• Återanvändbart ställ med omladdningssystem
• Mindre fotavtryck och stapelbar design, vilket sparar värdefullt bänkutrymme
• Utökade tips erbjuds i 10, 300 och 1250μ L (1000μ L utökad längd) volymer
• Färgkodade ställ för enkel volymidentifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1250μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Blått |
| Rack färg | Blått |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13845 |
| Rena påståenden | Fri från detekterbart DNAs/RNAs och humant DNA; Icke pyogent |
| Formatera | Gångjärnsställ |
| Tipsstil | Förlängd längd, Låg retention |
| Visa mer |