Läs mer
Axygen™ MultiRack Rackade tips
Produktkod. 16352237 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
200 μl
300 μl
1250μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Tipsstil:
Förlängd längd
Förlängd längd, Låg retention
Förlängd längd, Låg retention, Maxymum Recovery
Universell
Universell, Låg retention
Rack färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
Produktkod. 16352237
Brand: Axygen™ MR300XTR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MultiRack spetssystemet har konstruerats för att passa de flesta pipettorer på marknaden. Det är ett utbytbart komplett system som erbjuds i bulk-, rack-, filter- och reload-förpackningsstilar för att möta olika behov i labbmiljön.
De Axygen MultiRack spetssystemet har konstruerats för att passa de flesta pipettorer på marknaden. Det är ett utbytbart komplett system som erbjuds i bulk-, rack-, filtrerings- och omladdningsförpackningsstilar för att möta olika behov i labbmiljön. De MultiRack spetssystemet erbjuder standard och utökade spetsar som täcker volymer från 1μ L till 1250μ L. För förpackningsstilar med rack och omlastning är spetsarna förladdade i lättladdade färgkodade däckinsatser. Med det mindre utrymmet och det återanvändbara stället använder detta system 30 % mindre plast, vilket minimerar miljöpåverkan. Den stapelbara designen sparar kritiskt bänkutrymme. Axygen MultiRack Tips System produkter tillverkas i USA och träffas ISO standarder. Alla tips är fria från detekterbart RNas, DNas, DNA och pyrogener. För mer information besök vår certifikatsida på www.corning.com/lifesciences.
Drag
• Återanvändbart ställ med omladdningssystem
• Mindre fotavtryck och stapelbar design, vilket sparar värdefullt bänkutrymme
• Utökade tips erbjuds i 10, 300 och 1250μ L (1000μ L utökad längd) volymer
• Färgkodade ställ för enkel volymidentifiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 300 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Rack färg Grön
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 13845
Rena påståenden Fri från detekterbart DNAs/RNAs, humant DNA och PCR-hämning
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Förlängd längd
Förpackning Gångjärnsställ
Kvantitet 768/pk, 5 pks/cs
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Ja
Produktlinje MultiRack
Material Polyeten