Läs mer
Axygen™ MultiRack Rackade tips
Produktkod. 16382217 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
200 μl
300 μl
1250μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Tipsstil:
Förlängd längd
Förlängd längd, Låg retention
Förlängd längd, Låg retention, Maxymum Recovery
Universell
Universell, Låg retention
Rack färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
Produktkod. 16382217
Brand: Axygen™ MR10XTR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MultiRack spetssystemet har konstruerats för att passa de flesta pipettorer på marknaden. Det är ett utbytbart komplett system som erbjuds i bulk-, rack-, filter- och reload-förpackningsstilar för att möta olika behov i labbmiljön.
De Axygen MultiRack spetssystemet har konstruerats för att passa de flesta pipettorer på marknaden. Det är ett utbytbart komplett system som erbjuds i bulk-, rack-, filtrerings- och omladdningsförpackningsstilar för att möta olika behov i labbmiljön. De MultiRack spetssystemet erbjuder standard och utökade spetsar som täcker volymer från 1μ L till 1250μ L. För förpackningsstilar med rack och omlastning är spetsarna förladdade i lättladdade färgkodade däckinsatser. Med det mindre utrymmet och det återanvändbara stället använder detta system 30 % mindre plast, vilket minimerar miljöpåverkan. Den stapelbara designen sparar kritiskt bänkutrymme. Axygen MultiRack Tips System produkter tillverkas i USA och träffas ISO standarder. Alla tips är fria från detekterbart RNas, DNas, DNA och pyrogener. För mer information besök vår certifikatsida på www.corning.com/lifesciences.
Drag
• Återanvändbart ställ med omladdningssystem
• Mindre fotavtryck och stapelbar design, vilket sparar värdefullt bänkutrymme
• Utökade tips erbjuds i 10, 300 och 1250μ L (1000μ L utökad längd) volymer
• Färgkodade ställ för enkel volymidentifiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Rött
Rack färg Rött
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 13845
Rena påståenden Fri från detekterbart DNAs/RNAs, humant DNA och PCR-hämning
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Förlängd längd
Förpackning Gångjärnsställ
Kvantitet 960/pk, 5 pks/cs
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Produktlinje MultiRack
Material Polyeten
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis