Läs mer
Merck MultiScreen 96-brunnars samlingsplattor
Produktkod. 10727284 Handla allt Merck Produkter
Material:
Polypropen
Polystyren
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 40
Produktkod. 10727284
Brand: Merck MSCPNPS00
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MultiScreen™ HTS-plåtar är helt kompatibla med automation
Fullt kompatibel med automation
MultiScreen HTS-filterplattor ™&subscript_begin;med&subscript_end; hög genomströmning är speciellt utvecklade för användning med automation. Plattorna med 96 brunnar och 384 brunnar är designade för standardiserade dimensioner och uppfyller ANSI/SBS 2004-plattspecifikationerna. De är helt kompatibla med automatiserade griparmar, staplare, streckkodsetiketter och plåtläsare.
Innovativ plattdesign Styva
sidoväggar är inriktade för enkel hantering med robotgriparm och ger även gott om ytor för streckkodsetiketter. Plattdesignen skyddar underdräneringen och eliminerar ytkontakt med individuella brunns ''droppdirektorer''. Plastkjolen möjliggör stapling direkt med uppsamlingsplattor och förbättrar vakuumtätningen när den används med en Millipore™ vakuum grenrör. Det löstagbara underdräneringen ger full tillgång till membran och är idealisk för applikationer inklusive Elispot, radioisotopdetektion och visualisering av hela organismer.
Omfattande produktsortiment MultiScreen
HTS ™&subscript_begin;&subscript_end;filterplattor finns tillgängliga i ett brett sortiment av Millipore plaster och membran. MultiScreen™ Löslighetsfilterplattor är också optimerade i HTS-format för filtreringsbaserad löslighetsbestämning. Tillbehörskolonnladdare finns tillgängliga för att ladda kromatografimedia för kolonnseparatorer. MultiScreen ™&subscript_begin;&subscript_end;HTS filterplattor finns i klar, ogenomskinlig och vit. För icke-standardiserade plast- och membrankombinationer accepteras anpassade önskemål. Tillgängliga membran inkluderar:
  • Hydrofil Durapore™ PVDF-membran
  • Glasfiber
  • Hydrofob Immobilon™ -P membran
  • HA blandade cellulosaestrar
  • Negativt laddad fosfocellulosa
  • Positivt laddad DEAE
  • Spåretsad polykarbonat Tillämpningar inkluderar: receptor-ligandbindning; allmän provberedning; Elispot; enzymaktivitet; pärlbaserade analyser; visualisering av hela organismer och upptäckt av radioisotop.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Array 8 x 12
Material Polystyren
Antal Wells 96
För användning med (applikation) Uppsamlingsplatta för 96-brunnars tallrikar
Kjol färg Klart
Tja Färg Klart