Läs mer
Invitrogen™ MultiShot™ TOP10 Kemiskt kompetenta E. coli-celler , 96-rörs rack
Produktkod. 31781247
Change view
Kvantitet:
1 x 96 rör (50 μl/brunn)
Produktkod. Kvantitet
31781247 1 x 96 rör (50 μl/brunn)
1 options
Produktkod. 31781247 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A40007049
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
MultiShot TOP10 Kemiskt kompetenta E. coli-celler ger högeffektiv transformation för rutinmässig kloning med flexibel arbetsflödeskapacitet. 96-rörs rackformatet stödjer skalbar, höggenomströmningsplasmidpropagation och blå/vit-screening.
Invitrogen MultiShot TOP10 Kemiskt kompetenta E. coli-celler härstammar från DH10B celler och är en av de mest populära laboratoriestammarna. Multishot-celler tillhandahålls i ett rörställ med 96 rör för att möjliggöra flexibel användning i högkapacitetsarbetsflöden och hjälpa till att uppnå transformationseffektivitet med >1 x 108 cfu/μg kontrollplasmid-DNA, och Multishot-celler TOP10 är en mångsidig stam som kan användas i flera rutinmässiga kloningsapplikationer.
Egenskaper hos MultiShot TOP10 kompetenta celler inkluderar:
  • TOP10 Stamm som är idealisk för högpresterande kloning och plasmidpropagering
  • Kompetenta celler föraliquoterade i ett ställ med 96 rör, redo för omvandling
  • mcrEn mutation som stödjer effektiv transfektion av metylerat DNA
  • lacZΔM15-allel som möjliggör snabb blå/vit-screening av transfektanter
  • endA1-mutation som hjälper till att minska endonukleasaktiviteten och förbättra plasmid-DNA-avkastningen
  • recA1-mutation som hjälper till att minska oönskad rekombination
MultiShot TOP10 Kompetenta celler är utformade för att underlätta högkapacitetstransformation. Detta format tillåter att alla steg i transformationsprotokollet, upp till plätering, kan ske i samma brunn, vilket sparar tid och minskar risken för kontaminering. Efter tillsats av DNA MultiShot TOP10 kan kompetenta celler omvandlas genom värmechock vid 42 °C med hjälp av en värmeblock eller termocykler i samma platta.
Genotyp
F-mcrA Δ (mrr-hsd RMS-mcr BC) Φ80lacZΔM15Δ lacX74 recA1 araD139 Δ(ara, leu)7697 galU galK rpsL (StrR) slutA1 nupG
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Inkluderar pUC19 DNA, S.O.C. media
Transformationseffektivitetsnivå ≥1,0 x 108
Frakt skick Torr is
Art E. coli
Formatera Rörställ
Produktlinje MultiShot
För användning med (applikation) Kloning
Kvantitet 1 x 96 rör (50 μl/brunn)
Endast för forskning.