Läs mer
Invitrogen™ MultiShot™ BL21(DE3) Kemiskt kompetenta E. coli-celler , 96-brunnsplatta
Produktkod. 31781154
Change view
Kvantitet:
1 x 96 brunnsplatta (20 μl/brunn)
Produktkod. Kvantitet
31781154 1 x 96 brunnsplatta (20 μl/brunn)
1 options
Produktkod. 31781154 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A40007051
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
MultiShot BL21(DE3) Kemiskt kompetenta E. coli-celler möjliggör högkapacitets proteinuttryck med kompatibilitet för automatiserad vätskehantering. Detta färdiga format effektiviserar klonings- och uttrycksarbetsflöden med hjälp av den pålitliga BL21(DE3)-uttrycksstammen.
Invitrogen MultiShot BL21(DE3) Kemiskt kompetenta E. coli-celler är lämpliga för uttryck av icke-toxiska heterologa gener. De föraliciteras till en 96-brunns PCR-platta för att öka transformationsproduktiviteten.
Egenskaper hos MultiShot BL21(DE3)-kompetenta celler inkluderar:
  • Hög transformationseffektivitet: >1x107 cfu/μg pUC19-DNA
  • Specifikt konstruerad för högnivåuttryck av rekombinanta proteiner
  • Microtiter Plattformatdesign är bekväm för automatiserad högkapacitetskloning
  • Kompetenta celler föraliciterade till 96-brunnsplatta, redo för transformation
  • S.O.C. Utväxtmedium inkluderades
MultiShot BL21(DE3)-kompetenta celler i en 96-brunnsplatta är utformade för att underlätta högkapacitetstransformation kompatibel med vätskehanteringsutrustning. BL21 (DE3)-stammen innehåller lambda DE3-prophagen som bär genen för T7-RNA-polymeras under kontroll av en lacUV5-promotor, vilket möjliggör inducering av uttryck av T7-RNA-polymeras med IPTG. BL21(DE3) är en E. coli B-stam och innehåller inte lonproteasen. Den saknar också den yttre membranproteasen OmpT. Avsaknaden av dessa två nyckelproteaser minskar nedbrytningen av heterologa proteiner som uttrycks i cellerna.
Genotyp
F – ompT hsdSB (rB–, mB–) gal dcm (DE3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Inkluderar pUC19 DNA, S.O.C. media
Transformationseffektivitetsnivå ≥1,0 x 107
Frakt skick Torr is
Art E. coli
Formatera 96-brunnsplatta
Produktlinje MultiShot
För användning med (applikation) Proteinuttryck
Kvantitet 1 x 96 brunnsplatta (20 μl/brunn)
Endast för forskning.