Läs mer
Invitrogen™ MultiShot™ Stbl3™ Kemiskt kompetenta E. coli-celler , 96-brunnsplatta
Beskrivning
Invitrogen MultiShot Stbl3 Kemiskt kompetenta E. coli-celler är utformade för att klona direkta upprepningar som finns i lentivirala uttrycksvektorer, eftersom dessa celler minskar frekvensen av homolog rekombination av direkta upprepningar som finns i lentivirala vektorer (ViraPower lentivirala expressionskit) och andra retrovirala vektorer (instabilitetsbenägna HIV-baserade plasmider).
Egenskaper hos MultiShot Stbl3 kompetenta celler inkluderar:
- Förväntad effektivitet av >1 x 108 transformanter/μg plasmid-DNA
- Optimal prestanda för utbredning av lentivirala vektorer och upprätthållande av direkta upprepningar
- Förbättrad kapacitet för genomisk DNA-kloning (mcrB, mrr och hsdS20)
- Kapabel att producera höga DNA-avkastningar
Stammen Stbl3 har varit avgörande för många tillämpningar, inklusive genomredigerings-CRISPR-arbetsflöden, vaccinutveckling (inklusive SARS-CoV-2-vaccinforskning), kloning och underhåll av vektorer med flera upprepningar (t.ex. genkodande protein med upprepad sekvens). Transformationseffektiviteten hos MultiShot Stbl3 kemiskt kompetenta celler är >1 x 108 cfu/μg plasmid-DNA.
Stammen Stbl3 härstammar från HB101 E. coli-stammen med ett hybrid K-12- och B-stamgenom. Den innehåller recA13-allelen av recA-mutationen som minskar förekomsten av ospecifik rekombination i klonat DNA. Mutationer i det Stbl3 metyleringsberoende restriktionssystemet (mcrB, mrr och hsdS20) möjliggör konstruktion av kloning av genomiskt DNA. Denna stam har ändenA1+, en ospecifik endonukleas I som bryter ner DNA. Stammen Stbl3 reproducerar också mer plasmid-DNA än DH-stammar (10 gånger eller mer plasmid-DNA än TOP10 stammen) och producerar hållbart högtiter lentivirus.
MultiShot Stbl3 Kompetenta celler erbjuder:
- Förväntad effektivitet av >1 x 108 transformanter/μg plasmid-DNA
- Optimal prestanda för utbredning av lentivirala vektorer och upprätthållande av direkta upprepningar
- Förbättrad kapacitet för genomisk DNA-kloning (mcrB, mrr och hsdS20)
- Kapabel att producera höga DNA-avkastningar
Notera: För optimal prestanda och för att bibehålla plasmid med komplexa upprepade sekvenser Stbl3 bör celler odlas vid 30 °C. När du utför plasmid-DNA-isolering från Stbl3 celler med vildtyp-endonukleas I (slutA1+), se till att buffertar innehåller 10 mM EDTA. EDTA inaktiverar endonukleaset och undviker DNA-hacking och vektornedbrytning (följ plasmid-DNA-reningskitets instruktioner för slutstammarav A1+ E. coli ).
Genotyp
F–mcrB mrr hsdS20(rB–, mB–) recA13 supE44 ara-14 galK2 lacY1 proA2 rpsL20(StrR) xyl-5λ – leu mtl-1
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemiskt kompetenta celler |
| Inkluderar | pUC19 DNA, S.O.C. media |
| Transformationseffektivitetsnivå | ≥1,0 x 107 |
| Frakt skick | Torr is |
| Art | E. coli |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Produktlinje | MultiShot |
| För användning med (applikation) | Kloning |
| Kvantitet | 1 x 96 brunnsplatta (20 μl/brunn) |
Endast för forskning.