Läs mer
Invitrogen™ MultiShot™ TOP10 Kemiskt kompetenta E. coli-celler , 96-brunnsplatta
Beskrivning
Invitrogen MultiShot TOP10 Kemiskt kompetenta E. coli-celler härstammar från DH10B celler och är en av de mest populära laboratoriestammarna. Multishot-celler tillhandahålls i en genomskinlig 96-brunns mikrotiterplatta för att förenkla högkapacitetsarbetsflöden och ge transformationseffektivitet av >1 x 108 cfu/μg kontrollplasmid-DNA, och Multishot-celler TOP10 är en mångsidig stam som kan användas i flera rutinmässiga kloningsapplikationer.
Egenskaper hos MultiShot TOP10 kompetenta celler inkluderar:
- TOP10 Stamm som är idealisk för högpresterande kloning och plasmidpropagering
- Microtiter Plattformatdesign är bekväm för automatiserad högkapacitetskloning
- mcrEn mutation som stödjer effektiv transfektion av metylerat DNA
- lacZΔM15-allel som möjliggör snabb blå/vit-screening av transfektanter
- endA1-mutation som hjälper till att minska endonukleasaktiviteten och förbättra plasmid-DNA-avkastningen
- recA1-mutation hjälper till att minska oönskad rekombination
MultiShot TOP10 Kompetenta celler i 96-brunnsplattor är utformade för att underlätta högkapacitetstransformation. Detta format tillåter att alla steg i transformationsprotokollet, upp till plätering, kan ske i samma brunn, vilket sparar tid och minskar risken för kontaminering. Efter tillsats av DNA MultiShot TOP10 kan kompetenta celler omvandlas genom värmechock vid 42 °C med hjälp av en värmeblock eller termocykler i samma platta.
Genotyp
F-mcrA Δ (mrr-hsd RMS-mcr BC) Φ80lacZΔM15Δ lacX74 recA1 araD139 Δ(ara, leu)7697 galU galK rpsL (StrR) slutA1 nupG
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemiskt kompetenta celler |
| Inkluderar | pUC19 DNA, S.O.C. media |
| Transformationseffektivitetsnivå | ≥1,0 x 108 |
| Frakt skick | Torr is |
| Art | E. coli |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Produktlinje | MultiShot |
| För användning med (applikation) | Kloning |
| Kvantitet | 1 x 96 brunnsplatta (20 μl/brunn) |
Endast för forskning.