Läs mer
Invitrogen™ MultiShot™ BL21(DE3) Kemiskt kompetenta E. coli-celler , FlexPlate
Beskrivning
Invitrogen MultiShot BL21(DE3) Kemiskt kompetenta E. coli-celler är lämpliga för uttryck av icke-toxiska heterologa gener. Dessa föraliciteras till en 96-brunns PCR-platta för att öka transformationsproduktiviteten.
Egenskaper hos MultiShot BL21(D3)-kompetenta celler inkluderar:
- Hög transformationseffektivitet: >1x107 cfu/μg pUC19-DNA
- Specifikt konstruerad för högnivåuttryck av rekombinanta proteiner
- Kompatibel med automatiserade vätskehanteringsplattformar
- Transformera i steg om 8 brunnar till en hel platta med 96 brunnar
- Kompetenta celler föraliciterade till 96-brunnsplatta, redo för transformation
MultiShot BL21(D3)-kompetenta celler i FlexPlate-format kan delas upp i valfri kombination av 8-brunnssegment för att möjliggöra flexibilitet i transformationsgenomströmningen. BL21 (DE3)-stammen innehåller lambda DE3-prophagen som bär genen för T7-RNA-polymeras under kontroll av en lacUV5-promotor, vilket möjliggör inducering av uttryck av T7-RNA-polymeras med IPTG. BL21(DE3) är en E. coli B-stam och innehåller inte lonproteasen. Den saknar också den yttre membranproteasen OmpT. Avsaknaden av dessa två nyckelproteaser minskar nedbrytningen av heterologa proteiner som uttrycks i cellerna.
Genotyp
F – ompT hsdSB (rB–, mB–) gal dcm (DE3)
Notera: Ej lämplig för upprätthållande av uttrycksplasmider. Använda DH10B eller DH5α kompetenta celler som inte bär genen för T7 RNA-polymeras för plasmid-DNA-propagation (Cat. Nos. EC0112, EC0113).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemiskt kompetenta celler |
| Inkluderar | pUC19 DNA, S.O.C. media |
| Transformationseffektivitetsnivå | ≥1,0 x 107 |
| Frakt skick | Torr is |
| Art | E. coli |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Produktlinje | MultiShot |
| För användning med (applikation) | Proteinuttryck |
| Kvantitet | 1 x 96 brunnsplatta (20 μl/brunn) |
Endast för forskning.