Läs mer
Invitrogen™ MultiShot™ FlexPlate DH10B T1 R- kompetenta celler
Produktkod. 15940583
Change view
Kvantitet:
1 x 96-brunnars platta (20μ l/brunn)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15940583 1 x 96-brunnars platta (20μ l/brunn) Varje
1 options
Produktkod. 15940583 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C6481201
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Innehåller
Ruta 1:
  • MultiShot™ FlexPlate DH10B™ T1R kemiskt kompetent E. coli
  • En 96-brunnars platta, 20μ l per brunn
Ruta 2:
  • pUC19 DNA (10 pg/μ l): 1 flaska, 50μ l
  • SOC-medium: 2 flaskor, 10 ml vardera
MultiShot FlexPlate DH10B T1 R kemiskt kompetenta E. coli -celler är kloningskompetenta celler föralikvoterade i en 96-brunnars PCR-platta för att öka transformationsproduktiviteten.
MultiShot FlexPlate DH10B T1 R kemiskt kompetenta E. coli -celler är kloningskompetenta celler föralikvoterade i en 96-brunnars PCR-platta för att öka transformationsproduktiviteten. FlexPlate-formatet kan bekvämt delas in i 8-brunnssegment för flexibilitet i transformationsgenomströmningen.
Alla våra T1 R- stammar har tonA (fhuA) deletion i sin genotyp som ger resistens mot T1 och T5 fag. T1-bakteriofag sprids snabbt och lyserar E. coli- värdar, som vanligtvis används för kloning och bibliotekskonstruktion. En resistent genotyp erbjuder extra säkerhet för att skydda värdefulla kloner och bibliotek. Detta är särskilt viktigt för genom- och sekvenseringscentra där T1-faginfektion skulle vara katastrofal.
Olika DH10B T1 R kloningsmöjligheter
MultiShot FlexPlate DH10B T1R-kompetenta celler kan användas i en mängd olika kloningsapplikationer eftersom de är resistenta mot effekterna av ligas och ligeringsbuffertar och ger transformationseffektivitet av> 1 x 10 8 cfu/μ g med kontrollplasmid-DNA. Cellerna är idealiska för kloning av stora plasmider och BAC och är lämpliga för kloning av DNA som innehåller metylcytosin och metyladenin (dvs genomiskt DNA).
MultiShot FlexPlate DH10B T1R Competent Cell-funktioner
•mcr A, mcr BC, mrr och hsdRMS eliminering av restriktionssystem för att möjliggöra konstruktion av mer representativa genomiska konstruktioner
•ton A (fhuA) genotyp för att ge resistens mot T1- och T5-fag
•ände A1 för ökat plasmidutbyte och kvantitet
•rec A1 för minskad förekomst av ospecifik rekombination i klonat DNA
•lac ΔZ M15 för blå/vit färgscreening av
rekombinanta kloner Öka transformationsproduktiviteten med MultiShot FlexWell-format
FlexPlate är en 96-brunnars PCR-platta som kan användas i automatiserade vätskehanteringssystem eller delas upp i 8-brunnars segment för flexibilitet i transformationsgenomströmningen. Tillägg av DNA till MultiShot FlexPlate Competent Cells kan snabbt utföras med en flerkanalspipett eller ett vätskehanteringssystem. Efter tillsats av DNA kan cellerna effektivt transformeras genom värmechock med hjälp av ett vattenbad, värmeblock eller termisk cykler.
De viktigaste fördelarna med MultiShot FlexPlate-format inkluderar:
• Öka —genomströmningen kompatibel med automatiserade vätskehanteringsplattformar
• Flexibel 96-brunnars platta kan delas upp i 8-brunnars remsor
• Kompetenta celler kommer föralikvoterade i 96-brunnars plattor och redo för transformation
Genotyp F
-mcr AΔ ( mrr-hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z MΔ15 lac X74 rec A1 ände A1 ara D139Δ ( ara-leu )7697 gal U gal K rps L nup Gλ - ton A
Hitta den belastning och det format du behöver
• Vi erbjuder många E. coli -stammar och format av kemiskt kompetenta och elektrokompetenta celler för att möta dina specifika transformationsbehov.
• Välj bland våra MultiShot formaterade kompceller för alternativ med hög genomströmning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Kloning av metylerat DNA Ja
Innehåll och lagring • MultiShot FlexPlate DH10B T1 R- kompetenta celler (1 x 96-brunnars platta vid 20μ L/brunn)
Butik på– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L vid 10 pg/μ L)
Butik på– 20 °C.
• SOC Medium (2 x 10 ml)
Förvara vid °4 C eller rumstemperatur.
Antibiotikaresistens bakterie Nej
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Hög
Plasmid Kan användas för plasmider> 100 kb
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Ja
Art E. coli (K12)
Formatera 96-brunnsplatta
Produktlinje Multishot
Kvantitet 1 x 96-brunnars platta (20μ l/brunn)