Läs mer
Invitrogen™ MultiShot™ FlexPlate DH5α T1 R- kompetenta celler
Produktkod. 15852907
Change view
Kvantitet:
1 x 96-brunnars platta (20μ l/brunn)
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15852907 1 x 96-brunnars platta (20μ l/brunn) 1 paket
1 options
Produktkod. 15852907 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C4481201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6370.00 SEK
    6178.65 SEK / Paket med 1
    Save 191.35 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Ruta 1:
  • MultiShot™ FlexPlate DH5α™ T1R kemiskt kompetent E. coli
  • En 96-brunnars platta, 20μ l per brunn
Ruta 2:
  • pUC19 DNA (10 pg/μ l): 1 flaska, 50μ l
  • SOC-medium: 2 flaskor, 10 ml vardera
MultiShot FlexPlate DH5α T1 R kemiskt kompetenta E. coli -celler är kloningskompetenta celler som härrör från en välkänd, mångsidig DH5α stam som kan användas i många vardagliga kloningsapplikationer.
MultiShot FlexPlate DH5α T1 R kemiskt kompetenta E. coli -celler är kloningskompetenta celler som härrör från en välkänd, mångsidig DH5α stam som kan användas i många vardagliga kloningsapplikationer. Dessa celler är föralikvoterade i en 96-brunnars PCR-platta för att öka transformationsproduktiviteten, och FlexPlate-formatet kan delas upp i valfri kombination av 8-brunnars segment för flexibilitet i transformationsgenomströmningen.
Alla våra T1 R- stammar har ton A (även känd som fhu A) deletion i sin genotyp som ger resistens mot T1 och T5 fag. T1-bakteriofag sprids snabbt och lyserar E. coli- värdar, som vanligtvis används för kloning och bibliotekskonstruktion. En resistent genotyp erbjuder extra säkerhet för att skydda värdefulla kloner och bibliotek.
Pålitlig DH5α T1 R kloningsmöjligheter
MultiShot FlexPlate DH5α T1 R kompetenta E. coli -celler kan uppnå transformationseffektiviteter av> 1 x 10 8 cfu/μ g kontroll DNA. Denna stam rekommenderas för transformationer av klonat ometylerat DNA, rutinkloning av gener till stora plasmider och är lämplig för svåra klonkonstruktioner, såsom trubbiga ligeringar eller kloning med begränsad mängd DNA.
De DH5α T1 R -stam bär hsd R-mutationen för att förhindra restriktion av främmande DNA och slut- A1-mutationen som ökar utbytet av plasmid-DNA framställt med miniprep-protokoll. lac Z ΔM15 markören gerα -komplettering avß -galaktosidasgenen som tillåter blå-vit screening på agarplattor innehållande X-Gal eller Bluo-Gal.
MultiShot FlexPlate DH5α T1 R Competent Cells erbjuder:
• Omvandlingseffektivitet av> 1 x 10 8 transformanter/μ g plasmid-DNA
•ton A ( fhu A) genotyp för att ge resistens mot T1- och T5-fag
•hsd R för effektiv transformation av ometylerat DNA från PCR-amplifieringar
•lacZ ΔM15 markör för blå-vit screening
•ände A1 för renare preparat av DNA och bättre resultat i nedströmsapplikationer på grund av eliminering av icke-specifik nedbrytning av endonukleas I
•rec A1 för minskad förekomst av ospecifik rekombination i
klonat DNA. Öka transformationsproduktiviteten med MultiShot FlexPlate-format
FlexPlate är en 96-brunnars PCR-platta som kan användas i automatiserade vätskehanteringssystem eller delas upp i 8-brunnars segment för flexibilitet i transformationsgenomströmningen. Tillägg av DNA till MultiShot FlexPlate Competent Cells kan snabbt utföras med en flerkanalspipett eller ett vätskehanteringssystem. Efter tillsats av DNA kan cellerna effektivt transformeras genom värmechock med hjälp av ett vattenbad, värmeblock eller termisk cykler.
De viktigaste fördelarna med MultiShot FlexPlate-format
•Ökad genomströmning kompatibel —med automatiserade vätskehanteringsplattformar
•Flexibel transformation i steg —om 8 brunnar till hela plattan med 96 brunnar
•Behändiga kompetenta —celler föralikvoterade i 96-brunnars platta, redo för transformation
genotyp F
–φ 80 lac Z M15ΔΔ ( lac ZYA- arg F) U169 rec A1 end A1 hsd R17 (r K , m –K +) pho A sup E44λ–thi -1 gyr A96 rel A1 ton A
Hitta den belastning och format som passar dina behov
• Många andra E. coli -stammar och format av kemiskt kompetenta och elektrokompetenta celler finns också tillgängliga för att möta specifika transformationsbehov.
• För transformation med hög genomströmning, välj från vår samling av MultiShot formaterade kompceller.
• Vi erbjuder även bakterietillväxtmedier i olika format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Kloning av metylerat DNA Nej
Innehåll och lagring • MultiShot FlexPlate DH5α T1 R- kompetenta celler (1 x 96-brunnars platta vid 20μ L/brunn)
Butik på– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L vid 10 pg/μ L)
Butik på– 20 °C.
• SOC Medium (2 x 10 ml)
Förvara vid °4 C eller rumstemperatur.
Antibiotikaresistens bakterie Nej
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Hög
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Ja
Art E. coli (K12)
Formatera 96-brunnsplatta
Produktlinje Multishot
Kvantitet 1 x 96-brunnars platta (20μ l/brunn)