Läs mer
Invitrogen™ MultiShot™ FlexPlate Mach1™ T1 R- kompetenta celler
Produktkod. 15970583
Change view
Kvantitet:
1 x 96-brunnars platta (20μ l/brunn)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15970583 1 x 96-brunnars platta (20μ l/brunn) Varje
1 options
Produktkod. 15970583 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C8681201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6910.00 SEK
    6702.65 SEK / 96 reaktioner
    Save 207.35 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Innehåller
Ruta 1:
  • MultiShot™ FlexPlate Mach1™ T1R kemiskt kompetent E. coli
  • En 96-brunnars platta, 20μ l per brunn
Ruta 2:
  • pUC19 DNA (10 pg/μ l): 1 flaska, 50μ l
  • SOC-medium: 2 flaskor, 10 ml vardera
MultiShot FlexPlate Mach1 T1 R kemiskt kompetenta E. coli- celler är exceptionellt snabbväxande kloningskompetenta celler föralikvoterade i en 96-brunnars PCR-platta för att öka transformationsproduktiviteten.
MultiShot FlexPlate Mach1 T1 R kemiskt kompetenta E. coli- celler är exceptionellt snabbväxande kloningskompetenta celler föralikvoterade i en 96-brunnars PCR-platta för att öka transformationsproduktiviteten. Dessa kemiskt kompetenta celler är väl lämpade för att minska den tid som krävs för klonutvärdering. Det bekväma FlexPlate-formatet kan delas upp i valfri kombination av 8-brunnars segment för flexibilitet i transformationsgenomströmningen.
Alla våra T1 R- stammar har ton A (även känd som fhu A) deletion i sin genotyp som ger resistens mot T1 och T5 fag. T1-bakteriofag sprids snabbt och lyserar E. coli- värdar, som vanligtvis används för kloning och bibliotekskonstruktion. En resistent genotyp erbjuder extra säkerhet för att skydda värdefulla kloner och bibliotek. Detta är särskilt viktigt för genom- och sekvenseringscentra där T1-faginfektion skulle vara katastrofal.
Accelerera kloningsarbetsflödet med Mach1 T1 R- stam
MultiShot FlexPlate Mach1 T1 R kompetenta E. coli -celler är snabbväxande kemiskt kompetenta celler med en fördubblingstid på cirka 50 minuter. Kolonier är tydligt synliga inom 8 timmar efter utplätering av transformationsblandningen (ampicillinval), vilket möjliggör plätering och val av kolonier samma dag. Plasmid-DNA kan också framställas inom fyra timmar efter inokulering av en enda, över natten odlad koloni i det valda selektiva mediet (med valfritt antibiotikum).
MultiShot FlexPlate Mach1 T1 R Competent Cells erbjuder:
• Transformationseffektiviteter av> 1 x 10 8 cfu/μ g plasmid-DNA
•ton A ( fhu A) genotyp för att ge resistens mot T1- och T5-fag
•lac Z∆M15 för blå-vit färgscreening av rekombinanter
•hsd R-mutation för effektiv transformation av ometylerat DNA från PCR-applikationer
•rec A1398-mutation för minskad förekomst av homolog rekombination i klonat DNA
•end A1 mutation för ökat plasmidutbyte
och kvalitet Öka transformationsproduktiviteten med MultiShot FlexPlate-format
FlexPlate är en 96-brunnars PCR-platta som kan användas i automatiserade vätskehanteringssystem eller delas upp i 8-brunnars segment för flexibilitet i transformationsgenomströmningen. Tillägg av DNA till MultiShot FlexPlate Competent Cells kan snabbt utföras med en flerkanalspipett eller ett vätskehanteringssystem. Efter tillsats av DNA kan cellerna effektivt transformeras genom värmechock med hjälp av ett vattenbad, värmeblock eller termisk cykler.
De viktigaste fördelarna med MultiShot FlexPlate-format:
• Öka genomströmningen —kompatibel med automatiserade vätskehanteringsplattformar
•Flexibel transformation —i steg om 8 brunnar till hela plattan med 96 brunnar
•Behändiga —kompetenta celler föralikvoterade i 96-brunnars platta, redo för transformation.
Genotyp: F–φ 80 lac ΔZ M15Δlac X74 hsd R( rK , –mK +)Δrec A1398 slut A1 ton A
Hitta den stam och format som du behöver
• En mängd olika E. coli -stammar och format av kemiskt kompetenta celler och elektrokompetenta celler finns tillgängliga för att möta specifika transformationsbehov.
• Vi erbjuder bakteriella tillväxtmedier i olika format.
• För transformationsalternativ med hög genomströmning, välj från vår samling av MultiShot formaterade kompceller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Nej
Innehåll och lagring • MultiShot FlexPlate Mach1 T1 R- kompetenta celler (1 x 96-brunnars platta vid 20μ L/brunn); butik på– 80 °C
•pUC19 DNA (50μ L vid 10 pg/μ L); butik på– 20 °C.
• SOC Medium (2 x 10 ml); förvara vid 4 °C eller rumstemperatur
Antibiotikaresistens bakterie Nej
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Hög
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Ja
Art E. coli (vildtyp W)
Formatera 96-brunnsplatta
Produktlinje Multishot
Kvantitet 1 x 96-brunnars platta (20μ l/brunn)