Läs mer
Invitrogen™ MultiShot™ FlexPlate OmniMAX™ 2 T1 R- kompetenta celler
Produktkod. 15960583
Change view
Kvantitet:
1 x 96-brunnars platta (20μ l/brunn)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15960583 1 x 96-brunnars platta (20μ l/brunn) Varje
1 options
Produktkod. 15960583 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C8581201
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Innehåller
Ruta 1:
  • MultiShot™ FlexPlate OmniMAX™ 2 T1R kemiskt kompetent E. coli
  • En 96-brunnars platta, 20μ l per brunn
Ruta 2:
  • pUC19 DNA (10 pg/μ l): 1 flaska, 50μ l
  • SOC-medium: 2 flaskor, 10 ml vardera
MultiShot FlexPlate OmniMAX 2 T1 R kemiskt kompetenta E. coli -celler är en överlägsen stam av kloningskompetenta celler som föralikvoteras i en 96-brunnars PCR-platta för att öka transformationsproduktiviteten.
MultiShot FlexPlate OmniMAX 2 T1 R kemiskt kompetenta E. coli -celler är en överlägsen stam av kloningskompetenta celler som föralikvoteras i en 96-brunnars PCR-platta för att öka transformationsproduktiviteten. FlexPlate-formatet kan delas upp i valfri kombination av 8-brunnssegment för flexibilitet i transformationsgenomströmningen.
Alla våra T1 R- stammar har ton A (även känd som fhu A) deletion i sin genotyp som ger resistens mot T1 och T5 fag. T1-bakteriofag sprids snabbt och lyserar E. coli- värdar, som vanligtvis används för kloning och bibliotekskonstruktion. En resistent genotyp erbjuder extra säkerhet för att skydda värdefulla kloner och bibliotek. Detta är särskilt viktigt för genom- och sekvenseringscentra där T1-faginfektion skulle vara katastrofal.
Uppnå högsta transformationseffektivitet med OmniMAX 2 T1 Rkemiskt kompetenta celler
MultiShot FlexPlate OmniMAX 2 T1 RE. coli -stam är en förbättrad kemiskt kompetent cellinje som ger transformationseffektivitet i MultiShot FlexPlate-format av> 5 x 10 8 cfu/μ g med kontrollplasmid-DNA. Det är en mångsidig stam, perfekt att använda i alla kloningsapplikationer, inklusive med Gateway-teknik och TOPO PCR-kloning. De OmniMAX 2 T1 R -stam saknar E. coli K12-restriktionssystem ( mcr AΔ ( mrr hsd RMS- mcr BC)) som möjliggör effektiv transformation av högmetylerat DNA. De OmniMAX 2 T1 R- stam har genotypen lac Z ΔM15, vilket möjliggör blåvit screening på plattor som innehåller antingen X-Gal eller Bluo-Gal. Den bär också rec A1-mutationen som hjälper till att minska rekombinationshastigheten medan den förökar plasmid-DNA, och slut -A1-mutationen som ökar plasmid-DNA-utbytet och kvantiteten. De OmniMAX 2 T1 R - stam innehåller en F´ episom som kan stödja kloningsplasmider med ett fl-liknande replikationsursprung (fagemider). Dessutom har F´ episom bär lac Iq-repressorn för inducerbart uttryck från trc- , tac- och lac- promotorer med användning av IPTG. Viktigt är att ccd A-genen som finns på F´ episom deleteras, vilket möjliggör negativt urval av Gateway-vektorer eftersom stammen är känslig för ccd B-genprodukten.
Ett skott OmniMAX 2 T1 R kemiskt kompetent E. coli -erbjudande:
• Högsta omvandlingseffektivitet i FlexPlate-format av> 5x10 8 cfu/μ g kontroll DNA
•ton A ( fhu A) genotyp för att ge resistens mot T1- och T5-fag
•Δ ( ccdAB ) för känslighet för toxiska effekter av ccd B-genprodukt, vilket möjliggör negativt urval av vektorer som innehåller ccd B-genen (Gateway-kloningssystem)
• Stabil F´ episom som bär lac Iq-repressor för inducerbart uttryck från trc- , tac- och lac- promotorer
• Konstruktion av mer representativa genomiska bibliotek på grund av eliminering av mcr A, mcr BC, mrr och hsdRMS
•lac ΔZ M15 för blå-vit färgscreening av rekombinanta kloner
•ände A1 för renare DNA-preparat och bättre resultat i nedströmsapplikationer på grund av eliminering av ospecifik nedbrytning av endonukleas I
•rec A1 för minskad förekomst av ospecifik rekombination
i klonat DNA. Öka transformationsproduktiviteten med MultiShot FlexPlate-format
FlexPlate är en 96-brunnars PCR-platta som kan användas i automatiserade vätskehanteringssystem eller delas upp i 8-brunnars segment för flexibilitet i transformationsgenomströmningen. Tillägg av DNA till MultiShot FlexPlate Competent Cells kan snabbt utföras med en flerkanalspipett eller ett vätskehanteringssystem. Efter tillsats av DNA kan cellerna effektivt transformeras genom värmechock med hjälp av ett vattenbad, värmeblock eller termisk cykler.
De viktigaste fördelarna med MultiShot FlexPlate-format:
• Öka genomströmningen —kompatibel med automatiserade vätskehanteringsplattformar
•Flexibel transformation —i steg om 8 brunnar till hela plattan med 96 brunnar
•Behändiga —kompetenta celler föralikvoterade i 96-brunnars platta, redo för transformation
Genotyp F [
´pro AB+ lac Iq lac Z MΔ15 Tn 10(TetR)Δ ( ccdAB )] mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z ΔM15Δ ( lac ZYA- arg F)U169 ände A1 rec A1 sup E44 thi -1 gyr A96 (NalR) rel A1 ton A pan D
Hitta stammen och formatet som du behöver
• Vi erbjuder många andra E. coli -stammar och format av kemiskt kompetenta celler och elektrokompetenta celler för att hjälpa till att möta dina specifika transformationsbehov.
• Om du behöver andra transformationsalternativ med hög genomströmning, välj från vår samling av MultiShot formaterade kompceller.
• Vi erbjuder bakteriella tillväxtmedier i olika format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Ja
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Ja ( mcrA )
Innehåll och lagring • MultiShot FlexPlate OmniMAX 2 T1 R- kompetenta celler (1 x 96-brunnars platta vid 20μ L/brunn)
Butik på– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L vid 10 pg/μ L)
Butik på– 20 °C.
• SOC Medium (2 x 10 ml)
Förvara vid °4 C eller rumstemperatur.
Antibiotikaresistens bakterie Ja (Tetracyklin)
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Hög
Plasmid Kan användas för plasmider> 20 kb
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Ja
Art E. coli (K12)
Formatera 96-brunnsplatta
Produktlinje Multishot
Kvantitet 1 x 96-brunnars platta (20μ l/brunn)