Läs mer
Invitrogen™ MultiShot™ FlexPlate TOP10 Kompetenta celler
Produktkod. 15930583
Change view
Kvantitet:
1 x 96-brunnars platta (20μ l/brunn)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15930583 1 x 96-brunnars platta (20μ l/brunn) Varje
1 options
Produktkod. 15930583 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C4081201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7020.00 SEK
    5124.65 SEK / 96 reaktioner
    Save 1895.35 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Ruta 1:
  • MultiShot™ FlexPlate TOP10 Kemiskt kompetent E. coli
  • En 96-brunnars platta, 20μ l per brunn
Ruta 2:
  • pUC19 DNA (10 pg/μ l): 1 flaska, 50μ l
  • SOC-medium: 2 flaskor, 10 ml vardera
MultiShot FlexPlate TOP10 kemiskt kompetenta E. coli -celler är kloningskompetenta celler som är föralikvoterade i en 96-brunnars PCR-platta för att öka transformationsproduktiviteten.
MultiShot FlexPlate TOP10 kemiskt kompetenta E. coli -celler är kloningskompetenta celler som är föralikvoterade i en 96-brunnars PCR-platta för att öka transformationsproduktiviteten. FlexPlate-formatet kan delas upp i valfri kombination av 8-brunnars segment för att möjliggöra flexibilitet i transformationsgenomströmningen.
Mångsidig TOP10 kloningsmöjligheter
MultiShot FlexPlate TOP10 Kompetenta celler är laboratoriets arbetshäst för kemiska transformationer eftersom de är kompatibla med ett brett spektrum av DNA-typer för transformation. De TOP10 stam är idealisk för högeffektiv kloning och plasmidförökning, för att uppnå transformationseffektivitet av> 1 x 10 8 cfu/μ g med kontrollplasmid-DNA i FlexPlate-format. Det tillåter stabil replikering av plasmider med högt antal kopior och är samma kompetenta cellstam som kommer med många av våra kloningssatser.
TOP10 E. coli -celler är genetiskt lika de DH10B stam, men har rapporterats vara mer motståndskraftig mot stressförhållanden (osmotisk chock och sur pH-stress). Dessa celler bär mutationer i det metyleringsberoende restriktionssystemet ( mcr A, mcr BC och mrr ), vilket möjliggör kloning av både prokaryot och eukaryot genomiskt DNA, såväl som effektiv plasmidräddning från eukaryota genom. Dessutom ökar rec A1- och slut A1-mutationer insertstabiliteten och förbättrar kvaliteten på plasmid-DNA framställt från minipreps.
MultiShot FlexPlate TOP10 Kompetenta celler erbjuder:
• Transformationseffektiviteter av> 1 x 10 8 cfu/μ g
•hsd R för effektiv transformation av ometylerat DNA från PCR-amplifieringar
•mcr A för effektiv transformation av metylerat DNA från genomiska preparat
•lac ΔZ M15 för blå/vit färgscreening av rekombinanta kloner på plattor innehållande antingen X-Gal eller Bluo-Gal
•ände A1 för renare preparat av DNA och bättre resultat i nedströmsapplikationer på grund av eliminering av icke-specifik nedbrytning av endonukleas I
•rec A1 för minskad förekomst av ospecifik rekombination i klonat DNA
Obs: TOP10 celler kräver inte IPTG för att inducera uttryck från lac- promotorn.
Öka omvandlingsproduktiviteten med MultiShot FlexPlate-format
FlexPlate är en 96-brunnars PCR-platta som kan användas i automatiserade vätskehanteringssystem eller delas upp i 8-brunnars segment för flexibilitet i transformationsgenomströmningen. Tillägg av DNA till MultiShot FlexPlate Competent Cells kan snabbt utföras med en flerkanalspipett eller ett vätskehanteringssystem. Efter tillsats av DNA kan cellerna effektivt transformeras genom värmechock med hjälp av ett vattenbad, värmeblock eller termisk cykler.
De viktigaste fördelarna med MultiShot FlexPlate-format
•Ökad genomströmning kompatibel med —automatiserade vätskehanteringsplattformar
•Flexibel transformation i steg —om 8 brunnar till hela plattan med 96 brunnar
•Behändiga kompetenta celler —föralikvoterade i 96-brunnars platta, redo för transformation
genotyp F
– mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z M15ΔΔlac X74 rec A1 ara D139Δ ( ara-leu )7697 gal U gal Kλ–rps L(StrR) end A1 nup G
Hitta stammen och formatet som du behöver
• Vi erbjuder många andra E. coli- stammar och format av kemiskt kompetenta celler och elektrokompetenta celler för att hjälpa till att möta specifika transformationsbehov.
• För transformation med hög genomströmning, välj från vår samling av MultiShot formaterade kompceller.
• Bakterietillväxtmedier finns också i olika format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Ja ( mcrA )
Innehåll och lagring • MultiShot FlexPlate TOP10 Kompetenta celler (1 x 96-brunnars platta vid 20μ L/brunn)
Butik på– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L vid 10 pg/μ L)
Butik på– 20 °C.
• SOC Medium (2 x 10 ml)
Förvara vid °4 C eller rumstemperatur.
Antibiotikaresistens bakterie Ja (streptomycin)
Kloning av instabilt DNA Nej
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Hög
Plasmid Högkopia plasmid
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli (K12)
Formatera 96-brunnsplatta
Produktlinje Multishot
Kvantitet 1 x 96-brunnars platta (20μ l/brunn)