Läs mer
Invitrogen™ MultiShot™ StripWell DH5α T1 R- kompetenta celler
Produktkod. 16378741
Change view
Kvantitet:
1 x 96 rörställ (50μ l/rör)
Produktkod. Kvantitet
16378741 1 x 96 rörställ (50μ l/rör)
1 options
Produktkod. 16378741 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C449601
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Innehåller
Ruta 1:
  • MultiShot StripWell DH5α T1R kemiskt kompetent E. coli
  • Ett ställ med 12 remsor x 8-rör, 50 stμ l per tub
Ruta 2:
  • pUC19 DNA (10 pg/μ l): 1 flaska, 50μ l
  • SOC-medium: 2 flaskor, 15 ml vardera
MultiShot StripWell DH5α T1 R kemiskt kompetenta E. coli -celler är kloningskompetenta celler förpackade i ett ställ som innehåller 12 remsor med 8 rör för att öka produktiviteten för bakterietransformationer med medelhög genomströmning.
MultiShot StripWell DH5α T1 R kemiskt kompetenta E. coli -celler är kloningskompetenta celler förpackade i ett ställ som innehåller 12 remsor med 8 rör för att öka produktiviteten för bakterietransformationer med medelhög genomströmning. Denna stam kommer från den populära DH5α stam, en av de mest använda laboratoriekloningsstammarna. Alla våra T1 R- stammar har ton A-mutationen (även känd som fhu A) i sin genotyp som ger resistens mot T1- och T5-fager. En resistent genotyp erbjuder extra säkerhet för att skydda värdefulla kloner och bibliotek eftersom T1-bakteriofag snabbt kan spridas bland E. coli- värdar och förorena förråd.
DH5α T1 R för rutinmässiga kloningsapplikationer
DH5α stam är välkänd och allmänt använd laboratoriestam för kemiska transformationer eftersom den är idealisk för transformationer av klonat ometylerat DNA. För att öka produktiviteten för bakterietransformationer med medelhög genomströmning, är kloningskompetent DH5α T1 RE. coli -celler är förpackade i ställ som innehåller 12 remsor om 8.
MultiShot StripWell DH5α T1 R- kompetenta celler inkluderar:
• hsd R för effektiv transformation av ometylerat DNA från PCR-amplifieringar
•lac ΔZ M15 för blå/vit färgscreening av rekombinanta kloner
•ände A1 för renare preparat av DNA och bättre resultat i nedströmsapplikationer på grund av eliminering av icke-specifik nedbrytning av endonukleas I
•rec A1 för minskad förekomst av ospecifik rekombination i klonat DNA
•ton A ( fhu A) för T1- och T5-fagresistens
MultiShot StripWell flexibelt format
Varje StripWell med åtta anslutna rör är designade med samma enkelrörsfunktioner för engångsbruk som våra One Shot-formatrör. Detta format tillåter alla steg i transformationsprotokollet, upp till plätering, att ske i samma rör, vilket sparar tid och minskar risken för kontaminering. Efter tillsats av DNA, MultiShot StripWell kompetenta celler kan transformeras genom värmechock vid 42 °C i ett vattenbad utan att överföras till ett nytt rör.
StripWell-rören kan också kapas för att möjliggöra enstaka transformationer. Denna funktion eliminerar bortkastade alikvoter och undviker onödiga frys-upptiningscykler som kan resultera i minskad omvandlingseffektivitet.
Fördelarna med MultiShot StripWell-format inkluderar:
• Ökad —produktivitet lämplig för experiment med hög genomströmning
• —Maximal flexibilitet transformerar så få som 1 rör eller så många som 96 från StripWell-stället
• Bekant —bekvämlighet lägger till DNA direkt till cellerna, värmechock och återhämta sig i samma rör
Genotyp
F -φ 80 lac ΔZ M15Δ ( lac ZYA- arg F)U169 rec A1 end A1 hsd R17 (rK– , mK+) pho A sup E44λthi -1 gyr A96 rel A1 ton A
Hitta den stam och det format du behöver
• Vi erbjuder en mängd olika DH-stammar i både kemiskt kompetenta och elektrokompetenta cellformat.
• För transformationsalternativ med hög genomströmning, välj från vår samling av MultiShot Formaterade kompetenta celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Kloning av metylerat DNA Nej
Innehåll och lagring • MultiShot StripWell DH5α T1 R- kompetenta celler (1 x 96-brunnars platta vid 50μ L/brunn)
Butik på– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L vid 10 pg/μ L)
Butik på– 20 °C.
• SOC Medium (2 x 15 ml)
Förvara vid °4 C eller rumstemperatur.
Antibiotikaresistens bakterie Nej
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Hög
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Ja
Art E. coli (K12)
Formatera 8-brunnars remsor
Produktlinje Multishot
Kvantitet 1 x 96 rörställ (50μ l/rör)