Läs mer
Invitrogen™ MultiShot™ StripWell Stbl3™ Kompetenta celler
Produktkod. 17123319
Change view
Kvantitet:
1 x 96 rörställ (50μ l/rör)
Produktkod. Kvantitet
17123319 1 x 96 rörställ (50μ l/rör)
1 options
Produktkod. 17123319 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C739601
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Innehåller
Ruta 1:
  • MultiShot™ StripWell Stbl3™ Kemiskt kompetent E. coli
  • Ett ställ med 12 remsor x 8-rör, 50 stμ l per tub
Ruta 2:
  • pUC19 DNA (10 pg/μ l): 1 flaska, 50μ l
  • SOC-medium: 2 flaskor, 15 ml vardera
MultiShot StripWell Stbl3 Kemiskt kompetenta E. coli -celler är kloningskompetenta celler designade för kloning av direkta upprepningar som finns i lentivirala expressionsvektorer.
MultiShot StripWell Stbl3 Kemiskt kompetenta E. coli -celler är kloningskompetenta celler designade för kloning av direkta upprepningar som finns i lentivirala expressionsvektorer. Stbl3 celler minskar frekvensen av homolog rekombination och föralikvoteras i ett rack som innehåller 12 remsor med 8 brunnar för att öka produktiviteten för genomströmning av bakteriella transformationer.
Uppnå anmärkningsvärd stabilitet hos lentivirala vektorer i Stbl3 celler
MultiShot StripWell Stbl3 Kompetenta celler minskar frekvensen av homolog rekombination av direkta upprepningar som finns i lentivirala vektorer (t.ex. ViraPower Lentiviral Expression-kit) och andra retrovirala vektorer (t.ex. instabilitetsbenägna HIV-baserade plasmider). De Stbl3 stam har använts i många applikationer, inklusive genomredigering av CRISPR-arbetsflöden, vaccinutveckling och kloning och underhåll av vektorer med flera upprepningar (t.ex. genkodande protein med upprepad sekvens). Omvandlingseffektiviteten av MultiShot StripWell Stbl3 kemiskt kompetenta E. coli -celler är> 1 x 10 7 cfu/μ g plasmid-DNA.
De Stbl3E. coli- stam är härledd från HB101-stammen (med en hybrid K-12- och B-stamgenom). Även om Stbl3 stam innehåller rec A13-allelen av rec A-mutationen som minskar förekomsten av ospecifik rekombination i klonat DNA, förmågan hos Stbl3 stam för att upprätthålla instabila inserts drivs enligt uppgift av andra genetiska egenskaper. Mutationer i Stbl3 metyleringsberoende restriktionssystem ( mcr B, mrr, och hsd S20) möjliggör konstruktion av kloning av genomiskt DNA. Denna stam är ände A1+, sålunda finns ett ospecifikt endonukleas I som smälter DNA i cellerna. Stbl3 ger reproducerbart mycket mer plasmid-DNA än DH-stammar (t.ex. 10 gånger eller mer plasmid-DNA än TOP10 stam) och producerar hållbart lentivirus med hög titer.
MultiShot StripWell Stbl3 Kompetenta celler erbjuder:
• Förväntad effektivitet på> 1 x 10 7 transformanter/μ g plasmid-DNA
• Optimal prestanda för spridning av lentivirala vektorer och underhåll av direkta upprepningar
• Förbättrad genomisk DNA-kloningskapacitet ( mcr B, mrr och hsd S20)
• Förmåga att producera höga DNA-utbyten
Obs: För optimal prestanda bibehålla plasmider med komplexa upprepade sekvenser, Stbl3 celler bör odlas vid 30 °C. När man utför plasmid-DNA-isolering från Stbl3 celler med vildtypsendonukleas I ( ände A1+), se till att buffertar innehåller 10 mM EDTA. EDTA kommer att inaktivera endonukleaset och undvika DNA-nicking och vektornedbrytning (följ instruktionerna för plasmid-DNA-reningskit för E. coli -stammar i slutet av A1+).
MultiShot StripWell flexibelt format
Varje StripWell med åtta anslutna rör är designade med samma enkelrörsfunktioner för engångsbruk som våra One Shot-formatrör. Detta format gör att alla steg i transformationsprotokollet, upp till plätering, kan ske i samma rör, vilket sparar tid och minskar risken för kontaminering. Efter tillsats av DNA, MultiShot StripWell kompetenta celler kan transformeras genom värmechock vid 42 °C med hjälp av ett vattenbad, alla i samma rör.
StripWell-rören kan skäras för att tillåta omvandlingar i ett enda rör, vilket eliminerar bortkastade alikvoter och undviker frys- och tinningscykler som kan resultera i minskad omvandlingseffektivitet.
Fördelarna med MultiShot StripWell-format inkluderar:
• Ökad produktivitet —lämplig för experiment med hög genomströmning
•Maximal flexibilitet —transformerar så få som 1 rör eller så många som 96 från StripWell-stället
•Bekant bekvämlighet —lägg DNA direkt till celler, värmechock och återhämta sig i samma
rör Genotyp
–F mcr B mrr hsd S20(r B , –mB– ) rec A13 sup E44 ara -14 gal K2 lac Y1 pro A2 rps L20(StrR) xyl -5λ–leu mtl -
1 Hitta stammen och formatet du behöver
• Andra Stbl-stammar finns med annan genetisk bakgrund.
• Många andra E. coli -stammar och format av kemiskt kompetenta och elektrokompetenta celler finns också tillgängliga för att möta specifika transformationsbehov.
• För transformation med hög genomströmning, välj från vår samling av MultiShot formaterade kompceller eller maila oss för anpassade formateringsalternativ.
• Vi erbjuder bakteriella tillväxtmedier i olika format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Kloning av metylerat DNA Ja ( mcrB, mrr )
Innehåll och lagring • MultiShot StripWell Stbl3 Kompetenta celler (1 x 96-brunnars platta vid 20μ L/brunn)
Butik på– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L vid 10 pg/μ L)
Butik på– 20 °C.
• SOC Medium (2 x 10 ml)
Förvara vid °4 C eller rumstemperatur.
Antibiotikaresistens bakterie Ja (streptomycin)
Kloning av instabilt DNA Ja ( recA13 )
Blå/vit screening Nej
Kompatibilitet med hög genomströmning Hög
Plasmid Kan användas för plasmider> 20 kb
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA13 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli (K12/B hybrid)
Formatera 8-brunnars remsor
Produktlinje Multishot
Kvantitet 1 x 96 rörställ (50μ l/rör)