Läs mer
Thermo Scientific™ Multisip™ Split Septum Pluggar
Beskrivning
Thermo Scientific™ MULTISIP™ Split Septum Plugs har en unik egenutvecklad delad septum-design.
- Individuella pluggar gjorda av en inert polymer
- Genomborrbar med standardpipetteringsutrustning
- 96 pluggar kan stickas hål samtidigt
- 100% återförslutning även efter 200 piercingar
- Mindre än 4N håltryck
- Lösningsmedelsresistent, inklusive acetonitril och DMSO (för långtidsförvaring med DMSO bör prover förvaras vid 4 C °eller lägre)
- Temperaturområde -170 °C till +120 C; °helt autoklaverbar
- Applicera 96 pluggar individuellt med Cap-It-verktyget
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 7 mm; 10 brickor med 96 pluggar |
| Material | Inert polymer |
| Sterilitet | Icke-steril |
| nr per ärende | 960 |
| Antal per förpackning | 960 |
| Kvantitet | 10 brickor med 96 pluggar |
| Genomstickningsbar | Ja |