Learn More
Thermo Scientific™ Multiskan™ FC 96 och 384-brunns plattmikroplattfotometrar
Product Code. 11590685 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Multiskan FC
Multiskan FC med inkubator
Typ av tallrik:
96- och 384-brunnsplattor
96-brunnsplatta
Unit Size:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Produkttyp Typ av tallrik Unit Size
11590685 Multiskan FC 96-brunnsplatta Varje
11500695 Multiskan FC med inkubator 96- och 384-brunnsplattor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 11590685 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 51119000
Beräknad leverans: 12-11-2026
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Multiskan FC mikroplattfotometern är ett pålitligt instrument för en mängd olika forsknings- och rutinapplikationer. Den läser 96- och 384-brunnsplattor och är utrustad med skak- och inkubationsmöjligheter för temperaturkritiska analyser. Den kan användas som ett fristående instrument eller under PC-kontroll med intuitiv Thermo Scientific SkanIt mjukvara.
Multiskan FC samlar över 40 års erfarenhet av det välkända Multiskan produktvarumärket, med funktioner för ökad användbarhet. Multiskan FC har ett våglängdsområde på 340 ––850 nm, vilket möjliggör en mängd olika tillämpningar från enzymkinetiska studier till Lowry-analyser. Instrumentet ger snabba och exakta mätningar som möjliggör fullständig avläsning av 96-brunnsplattor på mindre än sju sekunder. Instrumentet är även utrustat med linjär skakning som standard. En modell med inkubator möjliggör inkubationstemperaturer upp till 50 °C och kapacitet att läsa 384-brunnsplattor. SkanIt Mjukvara stödjer optimal användning av instrumentet med ett visuellt arbetsflöde, enkel dataanalys och exportmöjligheter.
Funktioner
  • Beprövad prestanda och tillförlitliga dagliga resultat genom patenterad optisk design och inbyggd självdiagnostik
  • Ett brett våglängdsområde på 340 ––850 nm för en mängd olika forsknings- och rutinapplikationer såsom ELISA immunoassays, proteinkvantifiering, endotoxin-, cytotoxicitets- och proliferationsanalyser, enzymassays och tillväxtkurvor
  • Utrustad med ett filterhjul med åtta lägen med tre standardfilter, 405 nm, 450 nm och 620 nm, förinstallerat
  • Ett omfattande utbud av lättinstallerade ytterligare filter tillgängliga för beställning
  • Snabb och exakt mätning av både 96- och 384-brunnsplattor för olika genomströmningskrav
  • Skakning och inkubation upp till 50 °C för temperaturkritiska analyser
  • Enkel att använda genom den stora färgskärmen och en mängd olika språk
  • Visuell och logisk SkanIt programvara för omfattande instrumentstyrning och datahantering
  • Multiskan Verifieringsskylt finns tillgänglig för instrumentprestandaverifiering
  • Robotkompatibilitet för miljöer med hög genomströmning
  • Överlägsen användbarhet och logiskt arbetsflöde med Thermo Scientific™ SkanIt™ mjukvara
  • USB Port för enkel dataöverföring
Rekommenderas för:
Immunoassays (ELISA), proteinassays, endotoxiner, cytotoxicitets- och proliferationsassays, enzymassays, tillväxtkurvor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Multiskan FC
Kompatibilitet Robot
Detektortyp Fotodetektor
Gränssnitt Inbyggd eller PC-kontroll
Ljuskälla Kvartshalogenlampa
Mäthastighet 7 sek för 96-brunns-platta (snabbt läge), 13 sek för 96-brunns-platta (normalläge)
Mätteknik Absorbering
Typ av tallrik 96-brunnsplatta
Produktlinje Multiskan
Skakning Linjär
Val av våglängd Filter
Programvarutyp SkanIt-programvara
Noggrannhet ± 1 % (0 till 3 Abs) eller± 0,003 Abs, det som är störst vid 405 nm
Djup (engelska) 15,7 tum
Djup (metriskt) 40 cm
Beskrivning Multiskan FC
Filter 8-positioners filterhjul; Installerade filter: 405 nm, 450 nm och 620 nm
Höjd (engelska) 8,7 tum
Höjd (metrisk) 22 cm
Linjäritet 0 till 3 abs,± 2 % vid 405 nm, 96-brunnsplatta
Precision CV ≤ 0,2 % (0,3 till 3 Abs) vid 405 nm
Upplösning 0,001 Abs
Spänning 100 till 240 V
Garanti 1 år
Våglängdsområde 340 till 850 nm
Bredd (engelska) 11,4 tum
Bredd (metrisk) 29 cm
Frekvens 50/60 Hz
Show More Show Less
Endast för forskning.