Läs mer
Thermo Scientific™ Multiskan™ FC mikroplattfotometerlampa
Produktkod. 11861575 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Inkluderar:
Lampa 6V/10W
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
11861575 Lampa 6V/10W Varje
1 options
Produktkod. 11861575 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1410101
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Mät absorption i en mängd olika forsknings- och kliniska tillämpningar med den lättanvända Thermo Scientific™ Multiskan™ FC mikroplattfotometern.
Mät absorption i en rad olika forsknings- och kliniska tillämpningar med den lättanvända Thermo Scientific™ Multiskan™ FC mikroplattfotometern. Multiskan FC ger beprövad prestanda och tillförlitliga resultat genom inbyggda självdiagnoser, IQ/OQ/PQ och verifieringsverktyg. Det visuella användargränssnittet och kapaciteten för flera språk säkerställer utmärkt användbarhet. Multiskan FC (IVD-modellen) med intern mjukvara följer det europeiska IVD-direktivet (In Vitro Medical Device), vilket gör den idealisk för kvalitativa och kvantitativa ELISA tillämpningar i kliniska laboratorier. Förenkla ditt ELISA arbetsflöde genom att använda vår eGuide för alla dina ELISA behov.
Funktioner
  • Brett våglängdsområde på 340 till 850nm
  • Snabb avläsning av både 96- och 384-brunnsplattor
  • Skakning och inkubation upp till 50 °C för temperaturkritiska analyser
  • Enkel att använda genom den stora färgskärmen och en mängd olika språk
  • Överlägsen användbarhet och logiskt arbetsflöde med Thermo Scientific™ SkanIt™ mjukvara
  • USB Port för enkel dataöverföring
Rekommenderas för:
Immunoassays (ELISA), proteinassays, endotoxiner, cytotoxicitets- och proliferationsassays, enzymassays, tillväxtkurvor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Lampmontering
För användning med (utrustning) Multiskan FC
Produktlinje Multiskan
Inkluderar Lampa 6V/10W