Läs mer
ZVG™ Multisoft™ Luftservetter
Beskrivning
Känsliga ytor kräver skonsam behandling. Dessa extra mjuka, luddsnåla specialdukar är ett idealiskt val för skötsel- och poleringsuppgifter. De absorberar effektivt vätskor som poleringsvax och släpper det jämnt utan att kompromissa med deras styrka.
- Airlaid material
- Präglad vit cellulosa
- Extra mjuk
- Latex- och silikonfri
- Lösningsmedelsresistent
- Lämplig för känsliga ytor
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torka |
| Längd (engelska) | 10,6 tum |
| Längd (metrisk) | 27 cm |
| Bredd (engelska) | 12,6 tum |
| Bredd (metrisk) | 32 cm |
| Material | Skinna |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Förpackningsmängd | 1000 handdukar |
| Sterilitet | Icke-steril |