Läs mer
ZVG™ Multisoft™ Air+ Wipes
Produktkod. 17893495
Mått (L x B):
27 x 32 cm
32 x 34 cm
Produktkod. 17893495
Brand: ZVG™ 1010200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa luddfria, mycket absorberande, våtservetter är gjorda av mjuk präglad vit cellulosa.
Känsliga ytor kräver skonsam behandling. Multisoft™ extra mjuka, luddsnåla specialdukar är ett idealiskt val för skötsel- och poleringsuppgifter. De absorberar effektivt vätskor, såsom poleringsvax, och släpper det jämnt utan att kompromissa med styrkan. I den zetPutz™ sortimentet, hittar du ytterligare lågluddiga, högabsorberande 1- till 4-lagers rengörings- och polerdukar för olika rengöringsändamål.
  • Airlaid material
  • Mycket absorberande
  • Präglat
  • Latex- och silikonfri
  • Lösningsmedelsresistent
Specifikationer
Produkttyp Torka
Längd (engelska) 10,6 tum
Längd (metrisk) 27 cm
Bredd (engelska) 12,6 tum
Bredd (metrisk) 32 cm
Material Skinna
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 27 x 32 cm
Förpackningsmängd 1000 dukar