Läs mer
ZVG™ Multisoft™ Air+ Wipes
Mått (L x B):
27 x 32 cm
32 x 34 cm
Beskrivning
Känsliga ytor kräver skonsam behandling. Multisoft™ extra mjuka, luddsnåla specialdukar är ett idealiskt val för skötsel- och poleringsuppgifter. De absorberar effektivt vätskor, såsom poleringsvax, och släpper det jämnt utan att kompromissa med styrkan. I den zetPutz™ sortimentet, hittar du ytterligare lågluddiga, högabsorberande 1- till 4-lagers rengörings- och polerdukar för olika rengöringsändamål.
- Airlaid material
- Mycket absorberande
- Präglat
- Latex- och silikonfri
- Lösningsmedelsresistent
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torka |
| Längd (engelska) | 10,6 tum |
| Längd (metrisk) | 27 cm |
| Bredd (engelska) | 12,6 tum |
| Bredd (metrisk) | 32 cm |
| Material | Skinna |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Mått (L x B) | 27 x 32 cm |
| Förpackningsmängd | 1000 dukar |
| Visa mer |