Läs mer
Fisherbrand™ multiSUB™ Midi Horizontal Gel System
Produktkod. 12397277 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Provstorlek:
100
Gelens mått:
B x L: 10 x 10 cm (3,93 x 3,93 tum)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Provstorlek Gelens mått Förpackningsstorlek
12397277 100 B x L: 10 x 10 cm (3,93 x 3,93 tum) Varje
1 options
Produktkod. 12397277
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4195.00 SEK
    3934.88 SEK / Paket med 1
    Save 260.12 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för rutinmässig horisontell gelelektrofores.
  • Lämplig för snabb elektrofores
  • Låga buffertvolymer
  • Kör cirka 50 till 100 prover
Specifikationer
Typ Horisontellt gelelektroforessystem
Gelens mått B x L: 10 x 10 cm (3,93 x 3,93 tum)
Inkluderar multiSUB™ Midi-elektroforesenhet, 10 x 10 cm UV-bricka, 2 x 16 provkammar, laddningsguider och dammar
Provstorlek 100
Volym (engelska) buffert 0,07 gal.
Volym (metrisk) buffert 300 mL
Längd (engelska) 4,92 tum.
Längd (metrisk) 12.5 cm
Bredd (engelska) 8,66 tum.
Bredd (metrisk) 22 cm
Höjd (engelska) 3,54 tum
Höjd (metrisk) 9 cm