Beskrivning
- 96-brunnars kamblocksformat
- Standard mikroplattkonfiguration med ytterligare banor för markörer Offset layout av brunnarna tillåter en maximal körlängd på 1,8 cm per brunn vilket resulterar i förbättrad separation
- Förenklade läckagesäkra gjutdammar
- Ultrakompakt storlek minimerar buffertanvändning och krav på bänkutrymme
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Med två markörfält |
| Typ | Horisontellt elektroforessystem |
| Gelens mått | 12 x 10 cm (4,72 x 3,93 tum) |
| Provstorlek | 96 |
| Volym (engelska) buffert | 0,08 gal. |
| Volym (metrisk) buffert | 300 mL |
| Mått (L x B x H) | 22 x 12,5 x 9 cm (8,66 x 4,92 x 3,54 tum) |