Läs mer
Fisherbrand™ MultiSUB Mini Horizontal Gel System
Produktkod. 11863303 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
210 x 90 x 90 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
11863303 210 x 90 x 90 mm Varje
1 options
Produktkod. 11863303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3529.60 SEK
    3086.26 SEK / Paket med 1
    Save 443.34 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ekonomisk buffert- och gelförbrukning på grund av enhetens lilla fotavtryck. Fisherbrand™ MultiSUB Mini Horizontal Gel System inkluderar lastningsguider och dammar.
  • Levereras med 70 mm x 70 mm och 70 mm x 100 mm gelbrickor
  • Ekonomisk låg gel- och buffertvolym
  • Litet utrymme
Specifikationer
Enheten håller 32 prover (max. för 70 mm x 70 mm bricka);  64 prover (max. för 70 mm x 100 mm bricka)
Gelens mått 70 x 70 mm
Inkluderar 70 mm x 70 mm och 70 mm x 100 mm gelbrickor
Volym (metrisk) 225 mL
Mått (L x B x H) 210 x 90 x 90 mm