Läs mer
MP Biomedicals MULTISURE™ HIV 1/2 Bekräftande testkontroller
Produktkod. 31605224 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Detekterbara analyter:
HIV-1/2
Produktkod. Detekterbara analyter
31605224 HIV-1/2
1 options
Produktkod. 31605224 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 90030006
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Utformat för att övervaka och validera prestandan hos MULTISURE™ HIV 1/2-konfirmatoriskt test, vilket hjälper till att säkerställa korrekta och tillförlitliga resultat
  • MULTISURE™ HIV 1/2 Confirmatory Test Controls kvalitetskontrollmaterial designade för användning med MULTISURE™ HIV 1/2 Confirmatory Test-systemet av MP Biomedicals / MP Diagnostics.
  • De används vanligtvis av laboratorieproffs som en del av kvalitetskontrollprocedurer, till exempel vid öppnande av en ny batch testkit, vid mottagandet av en ny leverans eller med regelbundna intervaller enligt lokala laboratoriekrav.
  • Ger vanligtvis bekräftande resultat inom cirka 30 minuter och kan läsas manuellt eller med kompatibla läsare.
Specifikationer
CE-märkning CE-IVD
Detekterbara analyter HIV-1/2
Typ Testkontroller
Form Vätska